スキップする
F8929
フルコナゾール
≥98% (HPLC), powder, fungal cytochrome P-450 sterol C-14 α-demethyllation inhibitor
別名:
2-(2,4-ジフルオロフェニル)-1,3-ビス(1H-1,2,4-トリアゾール-1-イル)プロパン-2-オール
ログインで組織・契約価格をご覧ください。
サイズを選択してください
表示を変更する
サイズ/SKU在庫状況単価
100 mg
在庫あり出荷可能
¥58,900
この商品について
実験式(ヒル表記法):
C13H12F2N6O
CAS番号:
分子量:
306.27
UNSPSC Code:
12352200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
¥58,900
在庫あり出荷可能詳細
高品質はそのまま、さらにお手頃な価格になりました
​
特注のご依頼
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
製品名
フルコナゾール, ≥98% (HPLC), powder
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
solubility
DMSO: 5 mg/mL
antibiotic activity spectrum
fungi
mode of action
enzyme | inhibits
storage temp.
room temp
SMILES string
FC1=CC(F)=C(C(CN2N=CN=C2)(O)CN3N=CN=C3)C=C1
InChI
1S/C13H12F2N6O/c14-10-1-2-11(12(15)3-10)13(22,4-20-8-16-6-18-20)5-21-9-17-7-19-21/h1-3,6-9,22H,4-5H2
InChI key
RFHAOTPXVQNOHP-UHFFFAOYSA-N
Gene Information
human ... CYP1A2(1544)
General description
フルコナゾールは、侵襲性カンジダ症(IC)の成人好中球減少患者の治療に使用されます。
Application
フルコナゾールは、最小発育阻止濃度(MIC)の評価-真菌アッセイに使用されています。植物の抗真菌アッセイにおける陽性対照としても使用されています。
Biochem/physiol Actions
フルコナゾ-ルは抗真菌薬です。真菌のチトクロ-ムP-450ステロ-ルC-14 α-脱メチル化を高い選択性で阻害します。フルコナゾ-ルはCYP2C9の強力なインヒビタ-です。フルコナゾ-ルは真菌のエルゴステロ-ル合成を妨げ、メタロチオネイン遺伝子をダウンレギュレ-ションします。
抗真菌薬であり、真菌のチトクロ-ムP-450ステロ-ルC-14 α-脱メチル化の高選択的なインヒビタ-です。CYP2C9の強力なインヒビタ-です。真菌のエルゴステロ-ル合成を妨げ、メタロチオネイン遺伝子をダウンレギュレ-ションします。
Features and Benefits
本化合物は、ADME Tox研究用製品です。さらにADME Tox研究用製品をご覧になりたい場合は、こちらをクリックしてください。その他の研究領域用の生物活性低分子に関する詳細については、sigma.com/discover-bsmをご参照ください。
類似品目との比較
比較内容をすべて表示
相違点を表示
1 of 1
当該品目
BP1174PHR1160Y0000557
フルコナゾール British Pharmacopoeia (BP) Reference Standard
BP1174
フルコナゾール
フルコナゾール European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Y0000557
フルコナゾール
description
≥98% (HPLC), powder
description
British Pharmacopoeia (BP) Reference Standard
description
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
description
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
form
powder
form
solid
form
-
form
-
assay
≥98% (HPLC)
assay
-
assay
-
assay
-
Quality Level
100
Quality Level
-
Quality Level
300
Quality Level
-
storage temp.
room temp
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-30°C
storage temp.
2-8°C
solubility
DMSO: 5 mg/mL
solubility
-
solubility
-
solubility
-
mode of action
enzyme | inhibits
mode of action
-
mode of action
-
mode of action
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under フルコナゾール
ピクトグラム
Health hazardExclamation mark
注意喚起語
Danger
ハザードコード
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Lact. - Repr. 1B
保管分類
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
引火点 (F)
Not applicable
引火点(°C)
Not applicable
PPE(個人用保護具)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
グローバルトレードアイテム番号
カタログ番号GTIN
F8929-100MG04061835304769