Merck
SU860114
Supelco
スナップリング ポリプロピレンオートサンプラーマイクロバイアル
volume 0.3 mL
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41122001
NACRES:
NB.11
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。
物質
clear polypropylene (with integrated 0.3 mL polypropylene insert)
包装
pkg of 1000 ea
利用可能性
not available in USA
外径
11.6 mm
直径× H × 内径
11.6 m × 32 mm × 6.0 mm
容量
0.3 mL
フィッティング
thread for 11 mm
適合性
11 mm crimp cap or 11 mm snap top seal
for use with 11 mm snap caps or crimp seals
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)