Merck
27253
Supelco
スナップリング ポリプロピレンオートサンプラーマイクロバイアル
volume 0.75 mL, natural polypropylene vial, Snap top, pkg of 100 ea
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
100 EA
¥4,280
¥4,280
出荷予定日2025年5月28日
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
100 EA
¥4,280
About This Item
UNSPSCコード:
41121806
¥4,280
出荷予定日2025年5月28日
バルクの問い合わせ
物質
natural polypropylene vial
特徴
closure type snap ring vial
large opening, (6 mm)
包装
pkg of 100 ea
外径 × H × 内径
12 mm × 32 mm × 6 mm
容量
0.75 mL
フィッティング
thread for 11 mm
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Snap-Ring vials have two glass rings at the neck of the vial that allows the use of a plastic snap cap or aluminum seal.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)