¥12,060
Check Cart for Availability
おすすめの製品
物質
EPDM rubber
包装
pack of 8 ea
メーカー/製品名
BRAND 462500
サイズ
22-84 mm
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
Conical gaskets to place between filter funnel and filter flask.
法的情報
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
最新バージョンのいずれかを選択してください:
この製品を見ている人はこちらもチェック