戻る
スナップリング ポリプロピレンオートサンプラーマイクロバイアル
Products
製品区分
vials (4)
ブランド
Supelco (4)
ID (mm)
OD(mm)
量(mL)
施栓系の種類
色
バイアルボトルの材質
バイアルボトルの色
スペシャルグレード
Natural (4)
製品の絞り込み
Showing 1-4 of 4
比較する
製品番号
詳細
価格
27422
スナップリング ポリプロピレンオートサンプラーマイクロバイアル,
volume 0.5 mL, natural polypropylene vial, O.D. × H × I.D. 12 mm × 32 mm × 6 mm, Snap Ring, pkg of 100 ea
表示
価格を表示
27423
スナップリング ポリプロピレンオートサンプラーマイクロバイアル,
volume 0.1 mL, natural polypropylene vial, O.D. × H × I.D. 12 mm × 32 mm × 6 mm, Snap Ring, pkg of 100 ea
表示
価格を表示
27253
スナップリング ポリプロピレンオートサンプラーマイクロバイアル,
volume 0.75 mL, natural polypropylene vial, Snap top, pkg of 100 ea
表示
価格を表示
27254
スナップリング ポリプロピレンオートサンプラーマイクロバイアル,
volume 0.75 mL, natural polypropylene vial, pkg of 1000 ea