Merck
SU860093
Supelco
スナップリングバイアル用密閉容器
clear polyethylene cap, red PTFE/silicone, thread for 11 mm (snap ring), pkg of 100 ea
別名:
Snap ring vial caps
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
100 EA
¥5,850
¥5,850
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
100 EA
¥5,850
About This Item
UNSPSCコード:
41122001
NACRES:
NB.11
¥5,850
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
物質
clear polyethylene cap
red PTFE/silicone
詳細
snap cap
特徴
closure type clear polyethylene snap cap
硬度
45 (Durometer: shore A)
包装
pkg of 100 ea
外径 × H × 内径
11.5 mm × 6 mm × 9 mm
フィッティング
thread for 11 mm (snap ring)
適合性
for use with Large Opening Crimp/Snap Seal Vials
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)