SU861132
1 of 10
Supelco
29378-U
認定キット、ネジ山付きバイアル、12 x 32 mm、9 mmネジ山、未組立、100個包装
Avanti
860540P
C8 Glucosyl(β) Ceramide (d18:1/8:0)
29320-U
認証ポリプロピレン結合キャップ、セプタム付、100個入り
Z291633
12×32 mm標準スクリュースレッドオートサンプラーバイアル
29000-U
バイアル、スクリュートップ、R.A.M.™ (9 mmスレッド)、広口、12 × 32 mm
SU860019
ショートスレッドスクリューキャップ, 9 mmスレッド, ライナー付き
27487-U
ABCバイアル™、組立済み
Millipore
345733-M
Ganglioside GM3, Monosialo, Ammonium Salt, Bovine Milk
27427
スナップリングバイアル用密閉容器
SU860092
clear polypropylene (with integrated 0.3 mL insert)
pkg of 100 ea
not available in USA
11.6 mm
11.6 mm × 32 mm × 6.0 mm
0.3 mL
thread for 9 mm
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
最新バージョンのいずれかを選択してください:
It looks like we've run into a problem, but you can still download Certificates of Analysis from our 資料 section.