SU860113
別名:
Snap Cap Vial Closures
1 of 10
Supelco
24886-U
セプタム、障壁、pkg 100
24883
SU860079
ショートスレッドスクリューキャップ, 9 mmスレッド, ライナー付き
SU860055
バイアル、クリンプトップ、1.5 mL、広口(6 mm)、11 mmシール必要
27557
ABC Vial™, 2 mL (バイアルのみ)
Sigma-Aldrich
H7379
ヘモグロビン ヒト
27181
バイアル、スクリュートップ、PTFEライナー付き硬質Thermosetキャップ(緑色)付き、組立済み、100本入り
27172-U
SML3446
VT107
27454-U
PTFE/ラバー製セプタム付きクリンプシール
blue PTFE/white silicone (with slit)clear polyethylene (with 6.0 mm hole)
11 mm
55 (Durometer: shore A)
pkg of 1000 ea
not available in USA
11.5 mm × 6 mm × 9 mm
11 mm × 1.0 mm
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
最新バージョンのいずれかを選択してください:
It looks like we've run into a problem, but you can still download Certificates of Analysis from our 資料 section.