安全性情報
RAD1203
radiello 拡散ボディー
permeative, configured for anaesthetic gases and vapors, pk of 20
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
20 EA
¥83,800
¥83,800
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
20 EA
¥83,800
About This Item
UNSPSCコード:
41104008
NACRES:
NB.24
¥83,800
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
物質
silicone body (strengthened by SS net)
品質水準
包装
pk of 20
メーカー/製品名
Radiello Code 120-3
テクニック
passive air sampling: suitable
厚さ
50 μm
, permeative
アプリケーション
air monitoring
environmental
industrial hygiene
適合性
configured for anaesthetic gases and vapors
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
拡散ボディはサンプリング中 Radiello カートリッジ吸着剤に収納するように設計されています。拡散ボディは Radiello 三角支持プレートに簡単に取り付けられるよう一方の端に装着されています。ほとんどのカートリッジ吸着剤と異なり、拡散ボディは再使用可能で、使用中に温和な洗剤で洗浄することができます。拡散ボディは粉塵(特に戸外でのサンプリングにおいて)を捕集し、また交換は 4~5 回使用後を推奨します。
大きさは高さ 60 mm x 直径 16 mm です。4 種類の拡散ボディが用意されています。いずれもアプリケーションに特化した設計となっています。
法的情報
radiello is a trademark of Institi Clinici Scientifici Maugeri
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Passive Sampling of Atmospheric Organic Contaminants
Esteve-Turrillas, F.A., et al.
Comprehensive Sampling and Sample Preperation, 1, 201-222 (2012)
Volatile organic compounds in air
Methods for the Determination of Hazardous Substances, 1-17 (1997)
Armelle Vallat et al.
Phytochemistry, 66(13), 1540-1550 (2005-06-14)
Headspace volatiles from apple-bearing twigs were collected in the field with a Radiello sampler during three different diurnal periods over the complete fruit growing season. Analyses by thermal desorption-GC-MS identified a total of 62 compounds in changing quantities, including the
Benoît Oury et al.
Journal of occupational and environmental hygiene, 3(10), 547-557 (2006-08-16)
Diffusive sampling is particularly suited to determine time-weighted average volatile organic compound (VOC) concentration in occupational hygiene and environmental air monitoring. The purpose of this study was to measure the sampling rate variation of four different samplers in a special
P Bruno et al.
Waste management (New York, N.Y.), 27(4), 539-544 (2006-05-23)
Nuisance caused by odors is one of the most important problems for waste management plants. To control an odor nuisance, it must first be quantified. The analytical difficulties in odor measurements are related to the high number of volatile components
資料
Learn the how the diffusive air sampler works to see if it’s the right fit for you.
プロトコル
Learn how to assemble the supporting plate of your radiello air sampler in the lab before the sampling campaign to save time in the field.
関連コンテンツ
Learn about radiello diffusive sampling and why it’s the best option for your air quality needs.