安全性情報
RAD120
radiello 拡散ボディー
white, configured for general use, pk of 20
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
20 EA
¥37,500
¥37,500
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
20 EA
¥37,500
About This Item
UNSPSCコード:
41104008
NACRES:
NB.24
¥37,500
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
物質
polyethylene body
包装
pk of 20
メーカー/製品名
Radiello Code 120
テクニック
passive air sampling: suitable
厚さ×拡散径路長
1.7 mm × 18 mm
white
ポアサイズ
25 μm average pore size
アプリケーション
air monitoring
environmental
industrial hygiene
適合性
configured for general use
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
拡散ボディはサンプリング中 Radiello カートリッジ吸着剤に収納するように設計されています。拡散ボディは Radiello 三角支持プレートに簡単に取り付けられるよう一方の端に装着されています。ほとんどのカートリッジ吸着剤と異なり、拡散ボディは再使用可能で、使用中に温和な洗剤で洗浄することができます。拡散ボディは粉塵(特に戸外でのサンプリングにおいて)を捕集し、また交換は 4~5 回使用後を推奨します。
大きさは高さ 60 mm x 直径 16 mm です。4 種類の拡散ボディが用意されています。いずれもアプリケーションに特化した設計となっています。
法的情報
radiello is a trademark of Institi Clinici Scientifici Maugeri
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Joseph G Allen et al.
The Science of the total environment, 426, 113-119 (2012-04-25)
In December 2008, the U.S. Consumer Product Safety Commission (CPSC) began receiving reports about odors, corrosion, and health concerns related to drywall originating from China. In response, a detailed environmental health and engineering evaluation was conducted of 41 complaint and
Isabel M Morales Terrés et al.
Journal of environmental management, 91(12), 2754-2762 (2010-09-03)
This paper describes a novel methodology for evaluating the extent to which petrol stations affect their surroundings. The method is based on the fact that the ratio of the concentrations of aliphatic and aromatic hydrocarbon pollutants in the air of
Field evaluation of two diffusive samplers and two adsorbent media to determine 1,3-butadiene and benzene levels in air
Strandberg, B., et al
Atmospheric Environment, 40 (40), 7686-7695 (2006)
Study of the dispersion of VOCs emitted by a municipal solid waste landfill
Chiriac, R., et al.
Atmospheric Environment, 43 (11), 1926-1931 (2009)
C Minoia et al.
The Science of the total environment, 192(2), 163-182 (1996-12-02)
A study using individual dosimetry to evaluate the daily inhaled dose of sixteen aromatic and aliphatic hydrocarbons in three groups of primary school children, living in three Italian towns with 50,000 inhabitants or less, (Treviglio-Lombardy; Poggibonsi-Tuscany; Valenza-Piedmont) is presented. The
資料
radiello® Diffusive Air Sampling Application - Hydrogen Sulfide
Learn about radiello® Diffusive Sampling Aldehydes Applications & Methods.
Learn the how the diffusive air sampler works to see if it’s the right fit for you.
プロトコル
Learn how to assemble the supporting plate of your radiello air sampler in the lab before the sampling campaign to save time in the field.
関連コンテンツ
Frequently Asked Questions - radiello® Products
Learn about radiello diffusive sampling and why it’s the best option for your air quality needs.