Merck
RAD1202
radiello 拡散ボディー
yellow, configured for reduced sampling rates, pk of 20
別名:
TM=["radiello"] Diffusive Bodies
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
20 EA
¥54,300
¥54,300
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
20 EA
¥54,300
About This Item
UNSPSCコード:
41104008
NACRES:
NB.24
¥54,300
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
物質
polyethylene body
品質水準
包装
pk of 20
メーカー/製品名
Radiello Code 120-2
テクニック
passive air sampling: suitable
厚さ×拡散径路長
5 mm × 150 mm
yellow
ポアサイズ
10 μm
アプリケーション
air monitoring
environmental
industrial hygiene
適合性
configured for reduced sampling rates
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
拡散ボディはサンプリング中 Radiello カートリッジ吸着剤に収納するように設計されています。拡散ボディは Radiello 三角支持プレートに簡単に取り付けられるよう一方の端に装着されています。ほとんどのカートリッジ吸着剤と異なり、拡散ボディは再使用可能で、使用中に温和な洗剤で洗浄することができます。拡散ボディは粉塵(特に戸外でのサンプリングにおいて)を捕集し、また交換は 4~5 回使用後を推奨します。
大きさは高さ 60 mm x 直径 16 mm です。4 種類の拡散ボディが用意されています。いずれもアプリケーションに特化した設計となっています。
法的情報
radiello is a trademark of Institi Clinici Scientifici Maugeri
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Maurizio Caselli et al.
Environmental research, 109(2), 149-157 (2008-12-26)
Mean volatile organic compound (VOC) concentrations in 16 newspaper stands and in two printing shops were monitored for the purpose of quantifying the various VOCs in these areas and to relate the results. In each site halogenated, oxygenated, aliphatic, and
A new laboratory test chamber for the determination of diffusive sampler uptake rates
Gonzalez-Flesca, N., Frezier, A.
Atmospheric Environment, 39 (22), 4049-4056 (2005)
Ambient Volatile Organic Compound Monitoring by Diffusive Sampling. Compatibility of High Uptake Rate Samplers With Thermal Desorption
Bates, M., et al.
Analyst, 122, 1481-1484 (1997)
Performances of the [TM="Radiello"] diffusive sampler for BTEX measurements: Influence of environmental conditions and determination of modelled sampling rates
Pennequin-Cardinal, A., et al.
Atmospheric Environment, 39 (14), 2535-2544 (2005)
Mariusz Marć et al.
The Science of the total environment, 481, 35-46 (2014-02-28)
Analysis of literature data published in the last few years leads to the conclusion that in the process of assessment of emission flux of organic compounds emitted from different types of equipment and finishing materials, new types of devices, among
資料
Learn the how the diffusive air sampler works to see if it’s the right fit for you.
プロトコル
Learn how to assemble the supporting plate of your radiello air sampler in the lab before the sampling campaign to save time in the field.
関連コンテンツ
Frequently Asked Questions - radiello® Products
Learn about radiello diffusive sampling and why it’s the best option for your air quality needs.