安全性情報
RAD165
radiello カートリッジ吸収剤
for sampling Aldehydes, matrix SS net with 2,4-DNPH coated FLORISIL®, pk of 20
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
20 EA
¥118,000
¥118,000
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
20 EA
¥118,000
About This Item
UNSPSCコード:
41104008
NACRES:
NB.24
¥118,000
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
認証
EPA TO-11A
OSHA 68, 85, 1007
包装
pk of 20
メーカー/製品名
Radiello
テクニック
passive air sampling: suitable
Matrix
SS net with 2,4-DNPH coated FLORISIL®
アプリケーション
air monitoring
environmental
industrial hygiene
適合性
for sampling Aldehydes
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Radielloカートリッジ吸着剤にはいくつかのタイプがあり、それぞれが、異なる化合物クラスのサンプリング専用になっています。 カートリッジの寸法は、長さが60 mm、直径が4.8または5.8 mmです。各カートリッジは、Radiello昇温脱離(TD)カートリッジ吸着剤を除き、1回だけ使用するように設計されています。
カートリッジは、ガラスまたはプラスチックチューブに密封され、透明なヒートシールされたポリエチレン袋に入っています。この密封チューブは、サンプリングから脱離/分析までの間の保管用に使用できます。カートリッジの各パッケージには、十分な数のバーコード付き粘着ラベルが付属しているため、サンプリング日時を簡単に追跡できます。
注記: Radielloシステムを使用して空気をサンプリングするには、カートリッジ吸着剤の他にRadiello拡散体と三角形の支持板を別途ご購入いただく必要があります。Radielloスターターキット(RADxxxS)は、サンプリングを実施するのに必要な部品をすべて含んでいます。
A radiello diffusive sampler consists of 3 parts: the diffusive body, the adsorbent tube, and the triangular support plate. For personal air sampling, a vertical adapter can be installed. The adsorbent cartridge is removed from its glass or plastic storage tube and is inserted into the diffusive body. This is then threaded onto the triangular support plate in order to place the sampler in its sampling position.
アプリケーション
A radiello cartridge adsorbent packed with carbograph 4 along with PerkinElmer® tube-type adsorbent packed with Tenax® TA may be used in diffusive sampling in a study, done in order to measure the sampling rate variation of four different samplers namely GABIE, 3M 3500, PerkinElmer® TA and radiello 145 diffusive samplers, while being exposed to a low concentration of volatile organic compounds (VOCs) for a long duration (1-14 days).[1]
法的情報
Florisil is a registered trademark of U.S. Silica Company
PerkinElmer is a registered trademark of PerkinElmer Inc.
Tenax is a registered trademark of Buchem B.V.
radiello is a trademark of Institi Clinici Scientifici Maugeri
免責事項
*Note: This product is not officially specified in the method, it may be suitable for use for the compound(s) listed in the method*
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
適用法令
Jan Code
RAD165:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Passive Sampling of Atmospheric Organic Contaminants
Esteve-Turrillas, F.A., et al.
Comprehensive Sampling and Sample Preperation, 1, 201-222 (2012)
Volatile organic compounds in air
Methods for the Determination of Hazardous Substances, 1-17 (1997)
Volatile aldehydes in libraries and archives
Fenech, A., et al.
Atmospheric Environment, 44 (17), 2067-2073 (2010)
Evaluation of a diffusive sampler for measurement of carbonyl compounds in air
Uchiyama, S., et al.
Atmospheric Environment, 38 (37), 6319-6326 (2004)
Ambient levels and temporal trends of VOCs, including carbonyl compounds, and ozone at Caba?eros National Park border, Spain
Villanueva, F., et al.
Atmospheric Environment, 85, 256-265 (2014)
資料
Learn about radiello® Diffusive Sampling Aldehydes Applications & Methods.
Learn the how the diffusive air sampler works to see if it’s the right fit for you.
プロトコル
Learn how to assemble the supporting plate of your radiello air sampler in the lab before the sampling campaign to save time in the field.
関連コンテンツ
空気のモニタリングによって環境中、工場内または室内の空気汚染物質の濃度を測定し、健康機関と規制機関が確立した基準と比較して空気の清浄度を評価します。
Air monitoring is used to measure the level of air pollutants in environmental, industrial, or indoor settings to assess the air quality per standards established by health and regulatory agencies.
Learn about radiello diffusive sampling and why it’s the best option for your air quality needs.
質問
  1. I would like to know the exposure time for sampling formaldehyde in working environments.
    1 回答
    1. Product RAD165 can be employed for the determination of airborne aldehyde concentration measurements with exposure time durations between 15 minutes and 8 hours.