Carboxen® 569 has been utilized for trapping a variety of replacement chlorofluorocarbons with boiling points ranging from -48.4 to -9.8°C. This makes it highly advantageous for the analysis of trace gases in the atmosphere.
おすすめの製品
製品名
radiello™ BTEX/VOCスターターキット、CS2脱離,
認証
EPA TO-14A, TO-15, TO-17
NIOSH 1500, 1501, 2549
OSHA 111, 1002, 1004
包装
pkg of 1 kit
メーカー/製品名
Radiello
テクニック
passive air sampling: suitable
Matrix
SS net (100 mesh, 5.8 mm diam.), activated with activated charcoal (30-50 mesh)
アプリケーション
air monitoring
environmental
industrial hygiene
適合性
for sampling BTEX / VOCs (CS <SUB>2</SUB> Desorption)
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
RAD130Sスターターキットには、以下が含まれています。
VOC - CS2脱離用のRadielloカートリッジ吸着剤(RAD130)2個(注記:カートリッジの1個がサンプリング用、もう1個はブランク用です)
三角形の支持板(RAD121)1個
個人サンプリング用垂直アダプター(RAD122)1個
白色拡散体(RAD120)1個
詳細なサンプリング/分析説明書
各RAD130Sスターターキットの構成内容:
Radielloカートリッジ吸着剤-溶媒脱離2個(注:サンプリング用1個、ブランク用1個)
三角形の支持板(RAD121)1個
個人サンプリング用垂直アダプター(RAD122)1個
白色拡散体(RAD120)1個
バーコードラベル(RAD190)1個
詳細なサンプリング/分析説明書
各RAD141Sおよび145Sスターターキットの構成内容:
Radielloカートリッジ吸着剤-熱脱離2個(注:サンプリング用1個、ブランク用1個)
三角形の支持板(RAD121)1個
個人サンプリング用垂直アダプター(RAD122)1個
黄色拡散体(RAD1202)1個
バーコードラベル(RAD190)1個
詳細なサンプリング/分析説明書
アプリケーション
包装
法的情報
免責事項
最新バージョンのいずれかを選択してください:
この製品を見ている人はこちらもチェック
資料
Learn the how the diffusive air sampler works to see if it’s the right fit for you.
プロトコル
Learn how to assemble the supporting plate of your radiello air sampler in the lab before the sampling campaign to save time in the field.
関連コンテンツ
Complete offer for petrochemical testing including environmental and industrial hygiene monitoring solutions.
Learn about radiello diffusive sampling and why it’s the best option for your air quality needs.