Merck
1.11117
Supelco
Ammonium Test Kit, colorimetric
0.5-10 mg/L (NH₄⁺), MQuant®
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41116116
NACRES:
NA.24
Pricing and Inventory is not available. Please check the Merck website for more information.
製品名
Ammonium Test, colorimetric, 0.5-10 mg/L (NH4+), for use with MQUANT®
特定アナライト
ammonium
品質水準
測定範囲
0.5-10 mg/L (NH4+)
適合性
for use with MQUANT®
検出方法
colorimetric
保管温度
15-25°C
関連するカテゴリー
詳細
Method: colorimetric, acc. to Neßler, with color card and sliding comparator 0.5 - 1 - 2 - 3 - 5 - 7 - 10 mg/l NH₄⁺ MQuant®
This MQuant® Ammonium test (formally MColortest®) is suitable for the colorimetric determination using the easy to use color card. The evaluation considers the untreated sample so even turbid and colored water samples can be analyzed. The test measures both ammonium ions and dissolved ammonia in e.g. groundwater and surface water, seawater, drinking water and aquarium water. Ammonium nitrogen (NH4-N) occurs partly in the form of ammonium ions and partly as ammonia. A pH-dependent equilibrium exists between the two forms.
Method
Ammonium ions react with Neßler′s reagent to form a yellow-brown compound. The ammonium concentration is measured semiquantitatively by allocating the color to a value on a reference scale.
The test can be used in:
  • Groundwater and surface water
  • Drinking water
  • Wastewater
  • Aquarium water, waters from aquaculture
  • Boiler and boiler feed water, cooling water
  • Swimming-pool water
  • Soils and fertilizers after appropriate sample pretreatment
This test is not suited for seawater.
法的情報
MCOLORTEST is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
MQUANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
免責事項
For U.S. Customers: Contains mercury; Do not place in trash - dispose according to local, state, or federal laws.
ピクトグラム
CorrosionSkull and crossbonesHealth hazardEnvironment
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Acute Tox. 1 Dermal - Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 2 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1A - STOT RE 2
保管分類コード
6.1B - Non-combustible, acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
毒物及び劇物取締法
キットコンポーネントの情報を参照してください
PRTR
キットコンポーネントの情報を参照してください
消防法
キットコンポーネントの情報を参照してください
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
キットコンポーネントの情報を参照してください
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
キットコンポーネントの情報を参照してください
カルタヘナ法
キットコンポーネントの情報を参照してください
Jan Code
キットコンポーネントの情報を参照してください
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 7
1 of 7