戻る
radiello
™
拡散ボディー
Products
製品区分
accessories (2)
色
メーカー
アプリケーション
容量
孔径(µm)
技法
製品の絞り込み
Showing 1-4 of 4
比較する
製品番号
詳細
価格
RAD120
radiello
™
拡散ボディー,
white, configured for general use, pk of 20
表示
価格を表示
RAD1201
radiello
™
拡散ボディー,
blue, configured for sampling light sensitive compounds, pk of 20
表示
価格を表示
RAD1202
radiello
™
拡散ボディー,
yellow, configured for reduced sampling rates, pk of 20
表示
価格を表示
RAD1203
radiello
™
拡散ボディー,
permeative, configured for anaesthetic gases and vapors, pk of 20