Merck
RAD141
radiello カートリッジ吸収剤
greener alternative
pkg of 20 ea
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
20 EA
¥184,000
¥184,000
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
20 EA
¥184,000
About This Item
UNSPSCコード:
41104008
NACRES:
NB.24
¥184,000
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
認証
OSHA 56
包装
pkg of 20 ea
メーカー/製品名
Radiello
環境により配慮した代替製品の特徴
Waste Prevention
Safer Solvents and Auxiliaries
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
テクニック
passive air sampling: suitable
Matrix
SS net packed with Carbopack X
アプリケーション
air monitoring
environmental
industrial hygiene
適合性
for sampling 1,3-Butadiene and Isoprene
環境により配慮した代替製品カテゴリ
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Radielloカートリッジ吸着剤にはいくつかのタイプがあり、それぞれが、異なる化合物クラスのサンプリング専用になっています。 カートリッジの寸法は、長さが60 mm、直径が4.8または5.8 mmです。各カートリッジは、Radiello昇温脱離(TD)カートリッジ吸着剤を除き、1回だけ使用するように設計されています。
カートリッジは、ガラスまたはプラスチックチューブに密封され、透明なヒートシールされたポリエチレン袋に入っています。この密封チューブは、サンプリングから脱離/分析までの間の保管用に使用できます。カートリッジの各パッケージには、十分な数のバーコード付き粘着ラベルが付属しているため、サンプリング日時を簡単に追跡できます。
注記: Radielloシステムを使用して空気をサンプリングするには、カートリッジ吸着剤の他にRadiello拡散体と三角形の支持板を別途ご購入いただく必要があります。Radielloスターターキット(RADxxxS)は、サンプリングを実施するのに必要な部品をすべて含んでいます。
We are committed to bringing you greener alternative products, which adhere to one or more of The 12 Principles of Greener Chemistry. Thermal desorption tubes are reusable at least 50 to 100 times, and reduces the usage of accessories like transfer vials, caps, and pipette tips, thus aligns with “Waste Prevention”. Also, these tubes eliminate the usage of toxic solvents like CS2 to extract the VOCs of interest, and thus aligns with “Safer Solvents and Auxiliaries” principle. Click here for more information.
法的情報
radiello is a trademark of Institi Clinici Scientifici Maugeri
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Volatile organic compounds in air
Methods for the Determination of Hazardous Substances, 1-17 (1997)
Passive Sampling of Atmospheric Organic Contaminants
Esteve-Turrillas, F.A., et al.
Comprehensive Sampling and Sample Preperation, 1, 201-222 (2012)
Reliable passive-sampling method for determining outdoor 1,3-butadiene concentrations in air
Sakurai, K., et al.
Atmospheric Environment, 80, 198-203 (2013)
Measurements of environmental 1,3-butadiene with pumped and diffusive samplers using the sorbent Carbopack X
Martin, N.A., et al.
Atmospheric Environment, 39 (6), 1069-1077 (2005)
Field evaluation of two diffusive samplers and two adsorbent media to determine 1,3-butadiene and benzene levels in air
Strandberg, B., et al
Atmospheric Environment, 40 (40), 7686-7695 (2006)
資料
Learn the how the diffusive air sampler works to see if it’s the right fit for you.
プロトコル
Learn how to assemble the supporting plate of your radiello air sampler in the lab before the sampling campaign to save time in the field.
関連コンテンツ
Learn about radiello diffusive sampling and why it’s the best option for your air quality needs.