Merck
PHL85878
Arecaidine hydrochloride
phyproof® Reference Substance
別名:
1,2,5,6-Tetrahydro-1-methylnicotinic acid hydrochloride, N-Methylguvacine hydrochloride, 1,2,5,6-Tetrahydro-1-methylnicotinic acid
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C7H11NO2 · HCl
CAS番号:
分子量:
177.63
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
NACRES:
NA.24
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。
グレード
primary reference standard
製品種目
phyproof® Reference Substance
アッセイ
≥90.0% (HPLC)
メーカー/製品名
PhytoLab
アプリケーション
food and beverages
pharmaceutical
SMILES記法
Cl.CN1CCC=C(C1)C(O)=O
InChI
1S/C7H11NO2.ClH/c1-8-4-2-3-6(5-8)7(9)10;/h3H,2,4-5H2,1H3,(H,9,10);1H
InChI Key
PIVDNPNYIBGXPL-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
法的情報
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
PHL85878-25MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)