Merck
332593
Sigma-Aldrich
(2-ヒドロキシプロピル)-β-シクロデキストリン
average Mw ~1,380
別名:
(2-ヒドロキシプロピル)-beta-シクロデキストリン
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
5 G
¥4,220
25 G
¥15,600
100 G
¥39,100
¥4,220
出荷可能日2025年4月16日詳細
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
5 G
¥4,220
25 G
¥15,600
100 G
¥39,100
About This Item
CAS番号:
EC Number:
UNSPSCコード:
12352302
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
¥4,220
出荷可能日2025年4月16日詳細
バルクの問い合わせ
フォーム
powder
品質水準
光学活性
[α]26/D +139°, c = 1 in H2O
分子量
average Mw ~1,380
標識化の程度
0.6 molar substitution
mp
278 °C (dec.)
溶解性
water: 180 g/L
SMILES記法
CC(O)COCC1OC2OC3C(COCC(C)O)OC(OC4C(COCC(C)O)OC(OC5C(COCC(C)O)OC(OC6C(COCC(C)O)OC(OC7C(COCC(C)O)OC(OC8C(COCC(C)O)OC(OC1C(OCC(C)O)C2OCC(C)O)C(OCC(C)O)C8OCC(C)O)C(OCC(C)O)C7OCC(C)O)C(OCC(C)O)C6OCC(C)O)C(OCC(C)O)C5OCC(C)O)C(OCC(C)O)C4OCC(C)O)C(OCC(C)O)C3OCC(C)O
InChI
1S/C63H112O42/c1-22(64)8-85-15-29-50-36(71)43(78)57(92-29)100-51-30(16-86-9-23(2)65)94-59(45(80)38(51)73)102-53-32(18-88-11-25(4)67)96-61(47(82)40(53)75)104-55-34(20-90-13-27(6)69)98-63(49(84)42(55)77)105-56-35(21-91-14-28(7)70)97-62(48(83)41(56)76)103-54-33(19-89-12-26(5)68)95-60(46(81)39(54)74)101-52-31(17-87-10-24(3)66)93-58(99-50)44(79)37(52)72/h22-84H,8-21H2,1-7H3/t22?,23?,24?,25?,26?,27?,28?,29-,30-,31?,32?,33?,34?,35?,36?,37-,38?,39-,40+,41+,42+,43?,44+,45?,46+,47+,48+,49+,50+,51+,52-,53-,54-,55-,56-,57+,58-,59+,60-,61-,62-,63-/m1/s1
InChI Key
ODLHGICHYURWBS-RYJYQAAZSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
(2-ヒドロキシプロピル)-β-シクロデキストリン (HP-β-CD) は、β-シクロデキストリンおよびヒドロキシアルキル誘導体であり、有機合成におけるキラル溶媒、相間移動触媒、およびホスト分子として広く使用されています。HP-β-CDはゲスト分子と包接複合体を形成でき、ゲスト分子の溶解性、安定性、生物学的利用能の向上に役立ちます。α-、β-、γ-シクロデキストリンの代替品であり、より高い水溶性を示します。HP-β-CDは薬物可溶化剤として一般的に使用されます。 [1]
アプリケーション
HP-β-CDは以下の用途に使用できます:
  • Cu2+イオンと分析物の間の配位相互作用に基づくアミノ酸と乳酸の分離における添加剤として。 [2]
  • 分析のためにアスパラギン酸のジアステレオマー誘導体の確実な分離を可能にする、キャピラリー電気泳動におけるキラルセレクターとして。 [3]
  • ピラゾロ[3,4-d]ピリミジンの水溶性と抗増殖活性を改善する試薬として。[4]
  • 製剤媒体として。薬剤の水溶性を向上させて、医薬品を生体系へ送達できるようにします。[1]
  • 錯体形成の際にロピバカイン(RVC)の溶解性を向上させることで、RVCの薬理学的活性を増強するため[5]
  • ポリビニルピロリドン(PVP)の存在下でナプロキセン(NAP)の水溶解度を高めるため[6]
  • 中空球形硫化銅ナノ粒子の集合の合成におけるテンプレートとして[7]
ヒドロキシプロピル-β-シクロデキストリン(HBC)は親油性の薬物と錯体を形成するため、水溶液中の親油性薬物の溶解度はHBCの濃度に比例して増大します。薬物はHBCの非極性のキャビティとの間にゲスト‐ホスト型錯体を形成し、その結果、溶解度が増大します。溶液を凍結させると可溶性の粉末になります。ウサギとマウスに対して毒性を示しません。
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
>752.0 °F
引火点(℃)
> 400 °C
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
332593-BULK:
332593-VAR:
332593-5G:
332593-25G:
332593-1KG:
332593-100G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
CE with Cu2+ ions and 2-hydroxypropyl-$\beta$-cyclodextrin additives for the investigation of amino acids composition of the culture medium in a cellular model of non-alcoholic fatty liver disease
Daria M,et al.
Journal of Pharmaceutical and Biomedical Analysis, 213, 114663-114663 (2022)
Magdalena Koziczak-Holbro et al.
The Journal of pharmacology and experimental therapeutics, 369(2), 188-199 (2019-03-02)
The anabolic effects of β2-adrenoceptor (β2-AR) agonists on skeletal muscle have been demonstrated in various species. However, the clinical use of β2-AR agonists for skeletal muscle wasting conditions has been limited by their undesired cardiovascular effects. Here, we describe the
Evaluation of enantiomeric purity of magnesium-L-aspartate dihydrate
Oliver W,et al.
Journal of Pharmaceutical and Biomedical Analysis, 102, 100-109 (2015)
2-Hydroxypropyl-beta-cyclodextrin strongly improves water solubility and anti-proliferative activity of pyrazolo [3, 4-d] pyrimidines Src-Abl dual inhibitors
Elena D,et al.
European Journal of Medicinal Chemistry, 45, 5958-5964 (2010)
Laura M Breshears et al.
PloS one, 11(7), e0158969-e0158969 (2016-07-16)
Secreted factors of Staphylococcus aureus can activate host signaling from the epidermal growth factor receptor (EGFR). The superantigen toxic shock syndrome toxin-1 (TSST-1) contributes to mucosal cytokine production through a disintegrin and metalloproteinase (ADAM)-mediated shedding of EGFR ligands and subsequent
質問
1–3/3 質問  
  1. is this product kosher certified or Vegan and without Vine or Grape ?
    1 回答
    1. This product is not kosher certified. This product is manufactured synthetically.
      役に立ちましたか?
  2. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 回答
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/449/386/product-dating-information-mk.pdf
      役に立ちましたか?
  3. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 回答
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf