Merck
11277057001
Roche
リボヌクレオシド三リン酸セット
pkg of 4 × 200 μL (4 x 20 μmol; 100 mM, each), suitable for DNA sequencing, >98% (HPLC)
別名:
ATP, ATP、CTP、GTP、UTPのセット, CTP, GTP, UTP
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41116100
詳細
Lithium salts
品質水準
アッセイ
>98% (HPLC)
包装
pkg of 4 × 200 μL (4 x 20 μmol; 100 mM, each)
メーカー/製品名
Roche
テクニック
DNA sequencing: suitable
保管温度
−20°C
詳細
リボヌクレオシド三リン酸セットは、4つの別々のバイアル入りのATP、CTP、GTP、UTPで構成されています。各バイアルには、100 mMの透明で無色のリチウム塩溶液(pH 7)が含まれています。
アプリケーション
リボヌクレオシド三リン酸セットは、in vitro-転写反応およびRNAポリメラーゼによるDNA配列決定での使用に適しています。
品質
典型的な分析:
リボヌクレオシド三リン酸≥98%(HPLC)、リボヌクレオシド二リン酸≤1.5%、リボヌクレオシド一リン酸≤0.5%。
現行の品質管理手順に従い、RNアーゼが存在していないことを試験済みです。
単位の定義
1 mM ATP = 15.3 A260単位、1 mM CTP = 9.6 A272単位、1 mM GTP = 13.7 A252単位、1 mM UTP = 9.9 A260単位。
その他情報
ライフサイエンス研究専用。診断目的での使用はできません。便宜上、リボヌクレオチドは単一のNTPとしても利用できます。
また、リボヌクレオチドも一部のキットに含まれています(NTP、バッファー、および酵素は別々のバイアルに入っています)。
キットの構成要素のみ
製品番号
詳細
  • ATP, lithium salt 100 mM
  • CTP, lithium salt 100 mM
  • GTP, lithium salt 100 mM
  • UTP, lithium salt 100 mM
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
does not flash
引火点(℃)
does not flash
文書ライブラリにアクセスする
Qiang Ning et al.
Nature communications, 12(1), 5832-5832 (2021-10-07)
Maize ear size and kernel number differ among lines, however, little is known about the molecular basis of ear length and its impact on kernel number. Here, we characterize a quantitative trait locus, qEL7, to identify a maize gene controlling
Adam D Langenbacher et al.
EvoDevo, 7, 9-9 (2016-04-14)
Germ cells are specified during early development and are responsible for generating gametes in the adult. After germ cells are specified, they typically migrate to a particular niche in the organism where they reside for the remainder of its lifetime.
Philip B Brewer et al.
Nature protocols, 1(3), 1462-1467 (2007-04-05)
Plant biology is currently confronted with an overflow of expression profile data provided by high-throughput microarray transcription analyses. However, the tissue and cellular resolution of these techniques is limited. Thus, it is still necessary to examine the expression pattern of