Merck
PHL82470
Arecoline hydrobromide
phyproof® Reference Substance
別名:
1-Methyl-1,2,5,6-tetrahydro-3-pyridinecarboxylic acid methyl ester hydrobromide, Arecaidine methyl ester hydrobromide, Methyl 1,2,5,6-tetrahydro-1-methyl-3-pyridinecarboxylate hydrobromide, Methyl 1-methyl-1,2,5,6-tetrahydronicotinate hydrobromide, Taeniolin
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
25 MG
¥46,200
¥46,200
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
25 MG
¥46,200
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C8H13NO2 · HBr
CAS番号:
分子量:
236.11
Beilstein:
3914826
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
NACRES:
NA.24
¥46,200
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
グレード
primary reference standard
製品種目
phyproof® Reference Substance
アッセイ
≥98.0% (HPLC)
フォーム
powder
メーカー/製品名
PhytoLab
mp
172-176 °C (lit.)
SMILES記法
Br[H].COC(=O)C1=CCCN(C)C1
InChI
1S/C8H13NO2.BrH/c1-9-5-3-4-7(6-9)8(10)11-2;/h4H,3,5-6H2,1-2H3;1H
InChI Key
AXOJRQLKMVSHHZ-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
法的情報
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Jan Code
PHL82470-25MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)