Merck
SML1112
Sigma-Aldrich
リモデリン 臭化水素酸塩
≥98% (HPLC)
別名:
4-[2-(2-シクロペンチリデンヒドラジニル)-4-チアゾリル]-ベンゾニトリル 臭化水素酸塩
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
5 MG
¥23,300
25 MG
¥93,000
¥23,300
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
5 MG
¥23,300
25 MG
¥93,000
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C15H14N4S · HBr
CAS番号:
分子量:
363.28
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
¥23,300
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
アッセイ
≥98% (HPLC)
フォーム
powder
保管条件
desiccated
white to beige
溶解性
DMSO: 20 mg/mL, clear
保管温度
2-8°C
SMILES記法
N#CC(C=C1)=CC=C1C2=CSC(NN=C3CCCC3)=N2.Br
InChI
1S/C15H14N4S.BrH/c16-9-11-5-7-12(8-6-11)14-10-20-15(17-14)19-18-13-3-1-2-4-13;/h5-8,10H,1-4H2,(H,17,19);1H
InChI Key
XNWBCMSPDCSWSD-UHFFFAOYSA-N
生物化学的/生理学的作用
リモデリンは、微小管の安定化に関与する核小体N-アセチルトランスフェラーゼであるアセチルトランスフェラーゼNAT10の阻害剤です。
リモデリンは、微小管の安定化に関与する核小体N-アセチルトランスフェラーゼであるアセチルトランスフェラーゼNAT10の阻害剤です。リモデリンは、早老症に関連する細胞欠陥を修正し、核の形状を改善し、ラミニンAの遺伝子の突然変異に関連すると考えられるDNA損傷を軽減することが分かりました。機構はまだ研究中ですが、微小管の安定性が関与しているようです。ラミノパシー細胞におけるNAT10活性のリモデリン阻害が微小管の定着を減少させ、ラミノパシー細胞の核形状を正常化するようです。リモデリンは、NAT10が核構造にどのような影響を与えるか、ラミノパシーおよび加齢との関係、ラミノパシーおよび加齢に可能な治療、様々な軟部組織肉腫に見られる過剰発現を研究するための有用なツールであるはずです。
特徴および利点
この化合物は、遺伝子制御研究に使用するための製品です。その他の主要な遺伝子制御製品を見つけるにはここをクリックしてください。他の研究分野向け生理活性小分子の詳細については、sigma.com/discover-bsmをご覧ください。
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
毒物及び劇物取締法
劇物
Jan Code
SML1112-VAR:
SML1112-5MG:4548173355146
SML1112-BULK:
SML1112-25MG:4548173355139
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Kevin Tsai et al.
Cell host & microbe, 28(2), 306-312 (2020-06-14)
Epitranscriptomic RNA modifications, including methylation of adenine and cytidine residues, are now recognized as key regulators of both cellular and viral mRNA function. Moreover, acetylation of the N4 position of cytidine (ac4C) was recently reported to increase the translation and
資料
We offer a variety of small molecule research tools, such as transcription factor modulators, inhibitors of chromatin modifying enzymes, and agonists/antagonists for target identification and validation in gene regulation research; a selection of these research tools is shown below.