Merck
C0750
Sigma-Aldrich
カフェイン
powder, ReagentPlus®
別名:
1,3,7-トリメチルキサンチン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C8H10N4O2
CAS番号:
分子量:
194.19
Beilstein:
17705
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352210
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.21
品質水準
製品種目
ReagentPlus®
形状
powder
mp
234-236.5 °C (lit.)
溶解性
H2O: 15 mg/mL
SMILES記法
CN1C(=O)N(C)c2ncn(C)c2C1=O
InChI
1S/C8H10N4O2/c1-10-4-9-6-5(10)7(13)12(3)8(14)11(6)2/h4H,1-3H3
InChI Key
RYYVLZVUVIJVGH-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
カフェインは広く摂取されている薬理活性物質です。これは、メチルキサンチンのクラスに属します。また、天然に存在するアルカロイドで、コーヒー、ココアおよび他の植物にみられます。カフェインは、骨粗鬆症、心血管系リスク、不整脈および胃腸障害と関連する場合があります。カフェインは、起立性低血圧、気管支肺異形成症および未熟児無呼吸(AOP)の治療に使用されます。
アプリケーション
カフェインは、以下の目的で使用されています:
  • Petunia(ペチュニア)核の蛍光に及ぼすその影響を研究するために
  • げっ歯類のc-fos発現を誘発する刺激剤として
  • in vitroでのウシ卵母細胞の発生用の限定培地の成分として
注意
密封して保管ください。
法的情報
ReagentPlus is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
適用法令
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
C0750-250G:
C0750-BULK:
C0750-5G:
C0750-1KG:
C0750-100G:
C0750-500G:
C0750-VAR:
Choose from one of the most recent versions:
試験成績書(COA)
Lot/Batch Number
Don't see the Right Version?
If you require a particular version, you can look up a specific certificate by the Lot or Batch number.
以前この製品を購入いただいたことがある場合
文書ライブラリで、最近購入した製品の文書を検索できます。
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 5
1 of 5
カフェイン British Pharmacopoeia (BP) Reference Standard
BP766
カフェイン
カフェイン Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Supelco
PHR1009
カフェイン
カフェイン United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
USP
1085003
カフェイン
Effects of caffeine and chlorogenic acid on propidium iodide accessibility to DNA: consequences on genome size evaluation in coffee tree
Noirot M, et al.
Annals of Botany, 92(2), 259-264 (2003)
A simple method for immunohistochemical staining of zebrafish brain sections for c-fos protein expression
Chatterjee D, et al.
Zebrafish, 12(6), 414-420 (2015)
Metabolic effects of spices, teas, and caffeine
Westerterp-Plantenga M, et al.
Physiology & Behavior, 89(1), 85-91 (2006)
L Keskintepe et al.
Biology of reproduction, 55(2), 333-339 (1996-08-01)
The objective was to establish an in vitro system in which bovine oocytes can be matured, fertilized, and cultured up to the blastocyst stage without support of serum, BSA, or somatic cells. Media consisted of modified tissue culture medium 199
Effects of caffeine on human health
Nawrot P, et al.
Food Additives and Contaminants, 20(1), 1-30 (2003)
プロトコル
Strat-M® synthetic membrane mimics the human skin for In-vitro permeation testing (IVPT) of topical and transdermal formulations