BP811
デキサメタゾン
British Pharmacopoeia (BP) Reference Standard
別名:
(11β,16α)-9-フルオロ-11,17,21-トリヒドロキシ-16-メチルプレグナ-1,4-ジエン-3,20-ジオン, 9α-フルオロ-16α-メチル-11β,17α,21-トリヒドロキシ-1,4-プレグナジエン-3,20-ジオン, 9α-フルオロ-16α-メチルプレドニゾロン, プレドニゾロンF
サイズを選択してください
About This Item
おすすめの製品
グレード
pharmaceutical primary standard
APIファミリー
dexamethasone
フォーム
solid
シェルフライフ
limited shelf life, expiry date on the label
メーカー/製品名
BP
mp
262-264 °C (lit.)
アプリケーション
pharmaceutical
pharmaceutical small molecule
フォーマット
mixture
保管温度
2-8°C
SMILES記法
C[C@@H]1C[C@H]2[C@@H]3CCC4=CC(=O)C=C[C@]4(C)[C@@]3(F)[C@@H](O)C[C@]2(C)[C@@]1(O)C(=O)CO
InChI
1S/C22H29FO5/c1-12-8-16-15-5-4-13-9-14(25)6-7-19(13,2)21(15,23)17(26)10-20(16,3)22(12,28)18(27)11-24/h6-7,9,12,15-17,24,26,28H,4-5,8,10-11H2,1-3H3/t12-,15+,16+,17+,19+,20+,21+,22+/m1/s1
InChI Key
UREBDLICKHMUKA-CXSFZGCWSA-N
遺伝子情報
human ... NR3C1(2908)
アプリケーション
Also used in monographs such as:
生物化学的/生理学的作用
包装
その他情報
関連製品
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Repr. 1B
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Jan Code
BP811:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
この製品を見ている人はこちらもチェック