安全性情報
1177000
USP
Dexamethasone phosphate
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
別名:
(11β,16α)-9-Fluoro-11,17-dihydroxy-16-methyl-21-(phosphonooxy)pregna-1,4-diene-3,20-dione
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
500 MG
¥68,800
¥68,800
出荷予定日2025年6月01日
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
500 MG
¥68,800
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C22H30FO8P
分子量:
472.44
EC Number:
UNSPSCコード:
41116107
NACRES:
NA.24
¥68,800
出荷予定日2025年6月01日
バルクの問い合わせ
グレード
pharmaceutical primary standard
APIファミリー
dexamethasone
メーカー/製品名
USP
アプリケーション
pharmaceutical (small molecule)
フォーマット
neat
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
この製品は薬局方標準品です。発行元の薬局方により製造・供給されています。MSDSを含む製品情報などの詳しい情報は、発行元の薬局方のウェブサイトよりご確認ください。
アプリケーション
Dexamethasone phosphate USP reference standard, intended for use in specified quality tests and assays as specified in the USP compendia.
アナリシスノート
These products are for test and assay use only. They are not meant for administration to humans or animals and cannot be used to diagnose, treat, or cure diseases of any kind.  ​
その他情報
Sales restrictions may apply.
関連製品
製品番号
詳細
価格
ピクトグラム
Health hazard
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Repr. 2
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
適用法令
Jan Code
1177000-200MG:
1177000-500MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)