Merck
Y0001477
デキサメタゾン 21-リン酸 二ナトリウム塩
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
別名:
Dexamethasone 21-phosphate disodium salt
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
10 MG
¥25,400
¥25,400
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
10 MG
¥25,400
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C22H28FNa2O8P
CAS番号:
分子量:
516.40
Beilstein:
6473066
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
¥25,400
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
グレード
pharmaceutical primary standard
APIファミリー
dexamethasone
メーカー/製品名
EDQM
アプリケーション
pharmaceutical (small molecule)
フォーマット
neat
保管温度
2-8°C
SMILES記法
[Na+].[Na+].[H][C@@]12CCC3=CC(=O)C=C[C@]3(C)[C@@]1(F)[C@@H](O)C[C@@]4(C)[C@@]2([H])C[C@@H](C)[C@]4(O)C(=O)COP([O-])([O-])=O
InChI
1S/C22H30FO8P.2Na/c1-12-8-16-15-5-4-13-9-14(24)6-7-19(13,2)21(15,23)17(25)10-20(16,3)22(12,27)18(26)11-31-32(28,29)30;;/h6-7,9,12,15-17,25,27H,4-5,8,10-11H2,1-3H3,(H2,28,29,30);;/q;2*+1/p-2/t12-,15+,16+,17+,19+,20+,21+,22+;;/m1../s1
InChI Key
PLCQGRYPOISRTQ-FCJDYXGNSA-L
遺伝子情報
human ... NR3C1(2908)
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
この製品は薬局方標準品です。発行元の薬局方により製造・供給されています。MSDSを含む製品情報などの詳しい情報は、発行元の薬局方のウェブサイトよりご確認ください。
アプリケーション
Dexamethasone sodium phosphate for peak identification EP Reference standard, intended for use in laboratory tests only as specifically prescribed in the European Pharmacopoeia.
包装
この製品は発行元の薬局方による供給としてお届けします。現在の単位量については、EDQM reference substance catalogueをご覧ください。
その他情報
Sales restrictions may apply.
関連製品
製品番号
詳細
価格
ピクトグラム
Health hazardExclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Repr. 2
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
Y0001477-1EA:
Y0001477:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 3
1 of 3
Hüseyin Simavli et al.
Journal of ocular pharmacology and therapeutics : the official journal of the Association for Ocular Pharmacology and Therapeutics, 30(8), 650-656 (2014-07-02)
To evaluate the inhibitory effects of propranolol, a nonselective and lipophilic β-adrenergic receptor blocker, on alkali-induced corneal neovascularization (NV). Corneal NV was induced in 24 eyes of 24 Wistar rats using NaOH. Following alkali burn, animals were randomized into 4
Yakov Goldich et al.
American journal of ophthalmology, 159(1), 155-159 (2014-12-03)
To compare objective and subjective outcomes after Descemet membrane endothelial keratoplasty (DMEK) and Descemet stripping automated endothelial keratoplasty (DSAEK) in the fellow eye of the same patients. Single-center, retrospective case series. Seventeen patients with bilateral Fuchs endothelial dystrophy who underwent
Marcus Ang et al.
The British journal of ophthalmology, 98(8), 1028-1032 (2014-03-29)
To describe outcomes and complications following Descemet's stripping automated endothelial keratoplasty (DSAEK) in eyes with pseudophakic bullous keratopathy (BK) while retaining the anterior chamber intraocular lenses (ACIOL). We included consecutive patients who underwent DSAEK for BK at a single tertiary
Soon Hyung Park et al.
The Laryngoscope, 124(6), 1444-1451 (2013-10-25)
We investigated whether the round window membrane (RWM) vibration can facilitate dexamethasone perfusion via the RWM in patients with sudden hearing loss. Prospective study. We first performed an in vitro study using a semipermeable membrane. In the subsequent in vivo
Saleh Sulaimana et al.
Environmental technology, 35(13-16), 1945-1955 (2014-06-25)
Stability and removal of dexamethasone sodium phosphate (DSP) from wastewater produced at Al-Quds University Campus were investigated. Kinetic studies in both pure water and wastewater coming from secondary treatment (activated sludge) demonstrated that the anti-inflammatory DSP underwent degradation to its