57609U
57609-U
別名:
empty Rezorian cartidge, 3 mL
¥61,900
1 of 10
Supelco
57607-U
空リバーシブル型SPEチューブ、非フルオラスポリプロピレン
57241
空SPEチューブ (フリッツ無)
53334-U
Ascentis® Express フェニルヘキシル、2.7 μm HPLCカラム
57602-U
57180-U
ポリエチレン(PE)製フリット、多孔性、孔径20μm
54220-U
ポリプロピレン製エンプティSPEチューブ、PEフリット(多孔性、孔径20μm)付き
54075-U
LpDNPH Rezorianカートリッジ
57240-U
Avanti
330707
SPLASH™ LIPIDOMIX™ Mass Spec Standard
330732
LightSPLASH™
pk of 50
solid phase extraction (SPE): suitable
1 mL
food and beverages
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
分析サンプル前処理
固相抽出(SPE)・QuEChERS
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
最新バージョンのいずれかを選択してください:
It looks like we've run into a problem, but you can still download Certificates of Analysis from our 資料 section.
サポートが必要な場合は、お問い合わせください カスタマーサポート
文書ライブラリで、最近購入した製品の文書を検索できます。
文書ライブラリにアクセスする
1 of 6
57098
メス型ルアーキャップ
504351
Male Luer Plug
54278-U
BPE-DNPHカートリッジ
54812-U
Supelclean™ ENVI-Carb™ Plus SPEチューブ
57242