Merck
57098
Supelco
メス型ルアーキャップ
polypropylene, configured for capping luer tips, pkg of 12 ea
別名:
ルアープラグ&キャップ
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
12 EA
¥5,150
¥5,150
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせサンプルのご依頼はこちら
サイズを選択してください
表示を変更する
12 EA
¥5,150
About This Item
UNSPSCコード:
12000000
¥5,150
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせサンプルのご依頼はこちら
物質
polypropylene
包装
pkg of 12 ea
テクニック
solid phase extraction (SPE): suitable
アプリケーション
environmental
food and beverages
適合性
configured for capping luer tips
for use with Supelco Visidry Drying Attachment
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
ルア-ポ-トの閉鎖に用います。ポリプロピレン
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)