安全性情報
21321
Hamilton® Microliter syringe, removable needle
75 ASRN, volume 5 μL, needle size 23s ga, needle L 43 mm (1.71 in.)
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 EA
¥17,400
¥17,400
出荷予定日2025年4月06日
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
1 EA
¥17,400
About This Item
UNSPSCコード:
41122001
¥17,400
出荷予定日2025年4月06日
バルクの問い合わせ
物質
cone tip stainless steel needle (point style 1)
ニードルサイズ
23s ga
特徴
needle type ASRN (removable needle)
包装
pkg of 1 ea
メーカー/製品名
Hamilton 87957
ニードル長
43 mm (1.71 in.)
容量
5 μL
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Hamilton製Microliterは液体の注入に使用します。 このシリンジは、手になじみやすいステンレス鋼製プランジャーが付いたガラス製バレルからなります。プランジャーは、対応するシリンジの筒に個別に適合するように作られています。そのため、他のシリンジには使用できません。
法的情報
Hamilton is a registered trademark of Hamilton Co.
Microliter is a trademark of Hamilton Co.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)