Merck
57178
Supelco
ポリプロピレン製エンプティSPEチューブ、PEフリット(多孔性、孔径20μm)付き
volume 60 mL, pk of 16
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12000000
物質
polypropylene
詳細
includes polyethylene frits: 20 μm pore size
包装
pk of 16
テクニック
solid phase extraction (SPE): suitable
容量
60 mL
ポアサイズ
20 μm
アプリケーション
food and beverages
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
エンプティSPEチュ-ブにはお手持ちのSPEを充填してご使用ください。
Choose from one of the most recent versions:
試験成績書(COA)
Lot/Batch Number
Sorry, we don't have COAs for this product available online at this time.
If you need assistance, please contact カスタマーサポート