Merck
29623-U
SGEオートシリンジ、固定ニードル、CTC/LEAP用
5F-C/F-5/0.47, Slim line, fixed needle, volume 5 μL, needle size 26 ga, needle L × O.D. 50 mm × 0.47 mm, color (lime)
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 EA
¥16,600
¥16,600
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
1 EA
¥16,600
About This Item
UNSPSCコード:
41122001
NACRES:
NB.03
¥16,600
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
物質
cone tip stainless steel needle
ニードルサイズ
26 ga
特徴
point style 1
syringe type F (cemented needle)
包装
pkg of 1 ea
メーカー/製品名
SGE 001982
ニードルL × 外径
50 mm × 0.47 mm
容量
5 μL
WGK
WGK 3
Not applicable
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)