Merck
57023
Supelco
ポリプロピレン製エンプティSPEチューブ、PEフリット(多孔性、孔径20μm)付き
volume 1 mL, pk of 108
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12000000
物質
polypropylene
詳細
includes polyethylene frits: 20 μm pore size
包装
pk of 108
テクニック
solid phase extraction (SPE): suitable
容量
1 mL
ポアサイズ
20 μm
アプリケーション
food and beverages
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
エンプティSPEチュ-ブにはお手持ちのSPEを充填してご使用ください。
Choose from one of the most recent versions:
試験成績書(COA)
Lot/Batch Number
Sorry, we don't have COAs for this product available online at this time.
If you need assistance, please contact カスタマーサポート
以前この製品を購入いただいたことがある場合
文書ライブラリで、最近購入した製品の文書を検索できます。
文書ライブラリにアクセスする
Richard M Gell et al.
Journal of microbiological methods, 158, 14-17 (2019-01-25)
Aflatoxins are mycotoxins that contaminate agricultural products when infected by toxigenic Aspergillus flavus. Methods for quantifying aflatoxin from culture using chromatography are available but are not optimized for population studies. We provide details of a method for preparation and quantitation