安全性情報
49454-U
Supelco
C4-C24偶数炭素数飽和脂肪酸エチルエステル(FAEE)
certified reference material, 1000 μg/mL each component in hexane
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 ML
¥14,800
¥14,800
出荷可能日2025年4月25日詳細
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
1 ML
¥14,800
About This Item
EC Number:
UNSPSCコード:
41116107
NACRES:
NA.24
¥14,800
出荷可能日2025年4月25日詳細
バルクの問い合わせ
グレード
certified reference material
TraceCERT®
品質水準
製品種目
TraceCERT®
フォーム
liquid
CofA
current certificate can be downloaded
包装
ampule of 1 mL
濃度
1000 μg/mL each component in hexane
テクニック
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
アプリケーション
food and beverages
フォーマット
multi-component solution
官能基
carboxylic acid
ester
保管温度
2-8°C
関連するカテゴリー
詳細
保持指標マ-カ-プロ-ブに適した定量用スタンダ-ドです。
アプリケーション
Essential Oil Analysis Essential oils are complex mixtures of chemical compounds produced by living organisms and isolated from specific plant parts of known taxonomic origin. Their composition mainly includes monoterpenes, sesquiterpenes, and their oxygenated derivatives, as well as aldehydes, alcohols, and esters. In collaboration with Chromaleont and Shimadzu, our integrated solutions enhance efficiency and sustainability for the analysis of essential oils, addressing demanding workflows through innovative research, case studies, consumables, and applications.
その他情報
This Certified Reference Material (CRM) is produced and certified in accordance with ISO 17034 and ISO/IEC 17025. All information regarding the use of this CRM can be found on the certificate of analysis.
法的情報
TraceCERT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
アナライト
詳細
    Ethyl butyrate
    Ethyl hexanoate
    Ethyl octanoate
    Ethyl decanoate
    Ethyl dodecanoate
    Ethyl myristate
    Ethyl stearate
    Ethyl behenate
    Ethyl arachidate
    Ethyl palmitate
    Ethyl tetracosanoate
    すべて表示 (11)
ピクトグラム
FlameHealth hazardExclamation markEnvironment
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Aquatic Chronic 2 - Asp. Tox. 1 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 Inhalation - STOT SE 3
ターゲットの組織
Central nervous system, Nervous system
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
5.4 °F - closed cup
引火点(℃)
-14.8 °C - closed cup
適用法令
PRTR
第一種指定化学物質
消防法
第4類:引火性液体
第一石油類
危険等級II
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
49454-U:4548173306544
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)