Merck
L1750
Sigma-Aldrich
L-(+)-乳酸
≥98%
別名:
(S)-2-ヒドロキシプロピオン酸, 肉乳酸
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C3H6O3
CAS番号:
分子量:
90.08
Beilstein:
1720251
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12161700
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.25
アッセイ:
≥98%
品質水準
アッセイ
≥98%
保管温度
2-8°C
SMILES記法
C[C@H](O)C(O)=O
InChI
1S/C3H6O3/c1-2(4)3(5)6/h2,4H,1H3,(H,5,6)/t2-/m0/s1
InChI Key
JVTAAEKCZFNVCJ-REOHCLBHSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
L-(+)-乳酸は、ヒトおよび哺乳動物において唯一の天然に存在する乳酸です。商業的には、Lactobacillus caseiL.delbrueckiiStreptococcus lactisのようなごく少数の細菌が、発酵プロセスによりL-乳酸を産生します。乳酸はヒドロキシカルボン酸受容体、Gタンパク質共役受容体81(GPR81)を活性化します。
アプリケーション
乳酸は以下の目的で使用されています:
  • 乳酸デヒドロゲナーゼ反応の基質溶液II中の成分として
  • 保存溶液Aの添加剤として
  • Lactobacillusの胃ストレスに対する耐性度を評価するための人工胃液調製物へのサプリメントとして
生物化学的/生理学的作用
L-(+)-乳酸は乳酸デヒドロゲナーゼや乳酸オキシダーゼの基質として用いられます。
ピクトグラム
Corrosion
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1C
補足的ハザード
保管分類コード
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 1
引火点(°F)
230.0 °F - closed cup
引火点(℃)
110.00 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
L1750-BULK:
L1750-5G:
L1750-VAR:
L1750-100G:
L1750-1G:
L1750-10MG-KC:
L1750-10G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 8
1 of 8
乳酸 United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
USP
1356734
乳酸
乳酸 Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Supelco
PHR1215
乳酸
DL-乳酸 85 % (w/w), syrup
Sigma-Aldrich
L1250
DL-乳酸
L-(+)-乳酸 about 90%, EMPROVE® EXPERT, Ph. Eur., BP, E 270
SAFC
1.00366
L-(+)-乳酸
The isolation, identification and analyzes of Lactobacillus genus bacteria with probiotic potential
Advances in Microbiology, Infectious Diseases and Public Health, 73-73 (2016)
International Union of Basic and Clinical Pharmacology. LXXXVIII. G protein-coupled receptor list: recommendations for new pairings with cognate ligands
Davenport AP, et al.
Pharmacological Reviews, 65(3), 967-986 (2013)
Cell-free transcription of SV40
SV40 protocols, 73-73 (2001)
A History of Lactic Acid Making: A Chapter in the History of Biotechnology (1990)
Mastoparan as a G protein activator
Animal Toxins: Facts and Protocols, 120-121 (2000)