certified reference material
TraceCERT®
品質水準
製品種目
TraceCERT®
CofA
current certificate can be downloaded
包装
ampule of 50 mg (Neat)
濃度
(approx. 20% (by weight) each component)
テクニック
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
アプリケーション
food and beverages
フォーマット
multi-component solution
官能基
carboxylic acid
ester
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
アプリケーション
その他情報
法的情報
アナライト
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Jan Code
18913-1AMP:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
この製品を見ている人はこちらもチェック