安全性情報
CRM47885
Supelco
Supelco 37 Component FAME Mix
Supelco 37 Component FAME Mix
1のうち1の評価者がサンプル商品を受け取ったか、プロモーションに参加しました
certified reference material, TraceCERT®, in dichloromethane (varied conc.), ampule of 1 mL
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 PKG
¥21,800
¥21,800
在庫あり詳細
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
1 PKG
¥21,800
About This Item
EC Number:
UNSPSCコード:
85151701
NACRES:
NA.24
¥21,800
在庫あり詳細
バルクの問い合わせ
グレード
certified reference material
TraceCERT®
品質水準
製品種目
TraceCERT®
フォーム
liquid
CofA
current certificate can be downloaded
包装
ampule of 1 mL
濃度
in dichloromethane (varied conc.)
テクニック
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
アプリケーション
food and beverages
フォーマット
multi-component solution
輸送温度
dry ice
保管温度
-10 to -25°C
詳細
この認証標準物質(CRM)は、ISO 17034およびISO/IEC 17025に準拠して製造および認証されています。このCRMの使用に関する情報は、すべて試験成績書に記載されています。
脂肪酸メチルエステル(FAME)標準物質溶液ミックスのメルクの完全なポートフォリオを確認してください。
アプリケーション
適切な装置技術に関するさらなる情報については製品の分析試験証明書をご参照ください。′さらなるサポートについてはテクニカルサービスにご連絡ください。
法的情報
TraceCERT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
適切な製品が見つかりませんか。  
製品選択ツール.をお試しください
アナライト
詳細
    Methyl butyrate 400 μg/mL
    Methyl hexanoate 400 μg/mL
    Methyl octanoate 400 μg/mL
    Methyl decanoate 400 μg/mL
    Methyl undecanoate 200 μg/mL
    Methyl laurate 400 μg/mL
    Methyl tridecanoate 200 μg/mL
    Methyl myristate 400 μg/mL
    Methyl myristoleate 200 μg/mL
    Methyl pentadecanoate 200 μg/mL
    Methyl cis-10-pentadecenoate 200 μg/mL
    Methyl palmitate 600 μg/mL
    Methyl palmitoleate 200 μg/mL
    Methyl heptadecanoate 200 μg/mL
    cis-10-Heptadecenoic acid methyl ester 200 μg/mL
    Methyl stearate 400 μg/mL
    trans-9-Elaidic acid methyl ester 200 μg/mL
    cis-9-Oleic acid methyl ester 400 μg/mL
    Methyl linolelaidate 200 μg/mL
    Methyl linoleate 200 μg/mL
    Methyl arachidate 400 μg/mL
    Methyl γ-linolenate 200 μg/mL
    Methyl cis-11-eicosenoate ≤ 200 μg/mL
    Methyl linolenate 200 μg/mL
    Methyl heneicosanoate 200 μg/mL
    cis-11,14-Eicosadienoic acid methyl ester 200 μg/mL
    Methyl behenate 400 μg/mL
    cis-8,11,14-Eicosatrienoic acid methyl ester 200 μg/mL
    Methyl erucate 200 μg/mL
    cis-11,14,17-Eicosatrienoic acid methyl ester 200 μg/mL
    cis-5,8,11,14-Eicosatetraenoic acid methyl ester 200 μg/mL
    Methyl tricosanoate 200 μg/mL
    cis-13,16-Docosadienoic acid methyl ester 200 μg/mL
    Methyl lignocerate 400 μg/mL
    cis-5,8,11,14,17-Eicosapentaenoic acid methyl ester 200 μg/mL
    Methyl nervonate 200 μg/mL
    cis-4,7,10,13,16,19-Docosahexaenoic acid methyl ester 200 μg/mL
    すべて表示 (37)
ピクトグラム
Health hazardExclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Central nervous system
保管分類コード
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK
WGK 2
PRTR
第一種指定化学物質
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
CRM47885:4548173321530
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Helena M Amaro et al.
Marine drugs, 16(9) (2018-09-14)
The nutraceutical potential of microalgae boomed with the exploitation of new species and sustainable extraction systems of bioactive compounds. Thus, a laboratory-made continuous pressurized solvent extraction system (CPSE) was built to optimize the extraction of antioxidant compounds, such as carotenoids
Mohsen Talebi et al.
Analytical and bioanalytical chemistry, 410(19), 4633-4643 (2017-12-08)
Twelve bis- or dicationic ionic liquids (ILs) including eight based on imidazolium, a single one based on phosphonium, and three based on pyrrolidinium cationic units were prepared with the bis(trifluoromethyl sulfonyl) imide anion. The two identical cationic moieties were attached
Ewa Szpyrka et al.
Molecules (Basel, Switzerland), 25(2) (2020-01-16)
Microalgae are freshwater and marine unicellular photosynthetic organisms that utilize sunlight to produce biomass. Due to fast microalgal growth rate and their unique biochemical profiles and potential applications in food and renewable energy industries, the interest in microalgal research is
Jechan Lee et al.
Bioresource technology, 239, 17-20 (2017-05-14)
In situ transformation of lipid in waste pepper seeds into biodiesel (i.e., fatty acid methyl esters: FAMEs) via thermally-induced transmethylation on silica was mainly investigated in this study. This study reported that waste pepper seeds contained 26.9wt% of lipid and
Kshamata Joshee et al.
PloS one, 14(12), e0225798-e0225798 (2019-12-06)
Diet-derived fatty acids have well-proven varying effects on human health. In particular, trans fatty acids (TFA) are associated with high risk of cardiovascular diseases whereas, polyunsaturated fatty acids (PUFA) are considered to be beneficial to the human health. In this
資料
This technical article will discuss GC Analysis of a 37-Component FAME Mix on Omegawax.
プロトコル
GC Analyses of FAMEs by Boiling Point Elution
GCxGC excels in compound resolution, making it indispensable in analytical chemistry for complex samples.
Chromatograms
suitable for GCsuitable for GCsuitable for GC
質問
1–3/3 質問  
  1. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 回答
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf
      役に立ちましたか?
  2. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 回答
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/449/386/product-dating-information-mk.pdf
      役に立ちましたか?
  3. Is it acceptable to dry out CRM47885 and resuspend it in 1ml of hexane? Does this product require additional dilution before use? Is it ready for use in its current state?
    1 回答
    1. Typically, this product is utilized either at its original concentration or after being diluted to a different concentration, a determination made based on the customer's and application's specific requirements.
      Hexane is the preferred extraction solvent over methylene chloride, and customers may opt to switch to hexane. However, it's important to note that this substitution could result in the potential loss of the lower volatile end of the list of fatty acid methyl esters. The carbon range for free volatile fatty acids is C1-C7, although it may vary slightly due to the presence of the methyl ester versus the free carboxylic functional group.
      役に立ちましたか?
レビュー
1のうち1の評価者がサンプル商品を受け取ったか、プロモーションに参加しました
アクティブなフィルタ
  1. 1件の評価のみのレビュー