安全性情報
CRM18917
Supelco
F.A.M.E. Mix
C14 - C22, certified reference material,  wt. % (varied conc.), ampule of 100 mg
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
サイズを選択してください
表示を変更する
About This Item
UNSPSCコード:
85151701
NACRES:
NA.24
グレード
certified reference material
TraceCERT®
品質水準
製品種目
TraceCERT®
フォーム
liquid
CofA
current certificate can be downloaded
包装
ampule of 100 mg
濃度
 wt. % (varied conc.)
テクニック
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
アプリケーション
food and beverages
フォーマット
multi-component solution
官能基
carboxylic acid
ester
輸送温度
dry ice
保管温度
-10 to -25°C
関連するカテゴリー
アプリケーション
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
その他情報
This Certified Reference Material (CRM) is produced and certified in accordance with ISO 17034 and ISO/IEC 17025. All information regarding the use of this CRM can be found on the certificate of analysis.
Check out our complete portfolio of Fatty acid methyl ester (FAME) reference material solution mixes
法的情報
TraceCERT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
アナライト
詳細
    Methyl arachidate
    Methyl behenate
    Methyl elaidate
    Methyl linoleate
    Methyl linolelaidate
    Methyl linolenate
    Methyl myristate
    Methyl oleate
    Methyl palmitate
    Methyl stearate
    すべて表示 (10)
関連製品
製品番号
詳細
価格
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Jan Code
CRM18917:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 3
1 of 3
プロトコル
GCxGC excels in compound resolution, making it indispensable in analytical chemistry for complex samples.