安全性情報
CRM18918
Supelco
F.A.M.E. Mix
C8 - C24, certified reference material, ampule of 100 mg (Neat)
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 PKG
¥20,400
¥20,400
出荷可能日2025年4月28日詳細
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
1 PKG
¥20,400
About This Item
UNSPSCコード:
85151701
NACRES:
NA.24
¥20,400
出荷可能日2025年4月28日詳細
バルクの問い合わせ
グレード
certified reference material
TraceCERT®
品質水準
製品種目
TraceCERT®
CofA
current certificate can be downloaded
包装
ampule of 100 mg (Neat)
テクニック
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
アプリケーション
food and beverages
フォーマット
mixture
官能基
carboxylic acid
ester
輸送温度
dry ice
保管温度
-10 to -25°C
詳細
この認証標準物質(CRM)は、ISO 17034およびISO/IEC 17025に準拠して製造および認証されています。このCRMの使用に関する情報は、すべて試験成績書に記載されています。
アプリケーション
CRMは以下の用途に使用されています:
  • 廃食用油からバイオディーゼルへの変換におけるFe交換モンモリロナイトK10(Fe-MMT K10)の触媒活性を検討する試験での脂肪酸含有量の測定
  • 天然微細藻類の脂質含量およびバイオマス生産性を評価するためのガスクロマトグラフィー-質量分析(GC-MS)による脂肪酸の評価
  • 低圧SoxhletおよびBligh Dyerに基づく3種類の抽出方法および高圧超臨界二酸化炭素-SFEに及ぼす超音波技術の影響を検討するための、ブドウ種子から抽出した油のGC-MSを用いた脂肪酸プロファイリング
  • GC-FIDを用いた、廃水処理高速度藻類池(WWT HRAP)バイオマスから得られたバイオディーゼルの脂肪酸組成の評価
その他情報
適切な計測技術の詳細については、製品の分析証明書をご参照ください。他のサポートについてはテクニカルサービスにご連絡ください。
法的情報
TraceCERT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
アナライト
詳細
    Methyl arachidate 8 wt. %
    Methyl behenate 8 wt. %
    Methyl decanoate 8 wt. %
    Methyl cis-13-docosenoate 5 wt. %
    Methyl dodecanoate 8 wt. %
    Methyl linoleate
    Methyl linolenate 5 wt. %
    Methyl myristate 8 wt. %
    Methyl octanoate 8 wt. %
    Methyl oleate 5 wt. %
    Methyl palmitate 11 wt. %
    Methyl palmitoleate 5 wt. %
    Methyl stearate 8 wt. %
    Methyl tetracosanoate 8 wt. %
    すべて表示 (14)
関連製品
製品番号
詳細
価格
ピクトグラム
Environment
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
注意書き
危険有害性の分類
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 3
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
PRTR
第一種指定化学物質
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
CRM18918:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 3
1 of 3
S Hackenschmidt et al.
FEMS yeast research, 19(7) (2019-10-13)
Despite the increasing relevance, ranging from academic research to industrial applications, only a limited number of non-conventional, oleaginous Yarrowia lipolytica strains are characterized in detail. Therefore, we analyzed three strains in regard to their metabolic and physiological properties, especially with
Yung-Yu Tsai et al.
Journal of bioscience and bioengineering, 127(4), 430-440 (2018-10-15)
The oil plants provide a sufficient source of renewable lipid production for alternative fuel and chemical supplies as an alternative to the depleting fossil source, but the environmental effect from these plants' cropping is a concern. The high oleic acid
Ayoma Witharana et al.
Environmental technology, 39(16), 2062-2072 (2017-07-01)
Fats, oils and grease (FOG) congregate in grease traps and are a slowly biodegradable particulate organic matter, which may require enzymatic or hydrolytic conversion to form readily biodegradable soluble organic matter. The existing treatment methods employ water-based hydrolysis of FOG
Maria Grazia Melilli et al.
Foods (Basel, Switzerland), 9(6) (2020-06-14)
The addition of functional ingredients to breads could have effects on preventing cardiovascular diseases, cancers and inflammation. The incorporation of 0-5-10-15% of three populations of dried purslane flour on the rheological, sensorial and nutritional quality of fortified durum wheat breads
Rosa Marchetti et al.
Applied microbiology and biotechnology, 103(19), 8267-8279 (2019-08-30)
Recycling of waste cooking oil greatly reduces the environmental impact of its disposal. As fats can give rise to high methane yields, the use of waste cooking oil for biogas production seems a promising solution. The aim of this work
質問
1–2/2 質問  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 回答
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/449/386/product-dating-information-mk.pdf
      役に立ちましたか?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 回答
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf