Merck
MAK225
Sigma-Aldrich
Fatty Acid Methyl Ester Purification Kit
Manufactured by Nacalai Tesque, Inc.
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 KIT
¥54,300
¥54,300
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
1 KIT
¥54,300
About This Item
UNSPSCコード:
12161503
NACRES:
NA.84
¥54,300
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
使用法
sufficient for 50 tests
アプリケーション
cosmetics
food and beverages
sample preservation
保管温度
room temp
関連するカテゴリー
詳細
Fatty Acid Methyl Ester Purification Kit is used to further purify samples prepared with the Fatty Acid Methylation Kit (MAK224). Fatty acid samples are required to be cleaned with this kit before the analysis by a capillary column.
適合性
Suitable for the purification of methylated fatty acid samples such as blood, yeast, liver, cooking oil, soybean powder, fish oils, etc.
原理
The Fatty Acid Methylation Kit (Catalog Number MAK224) followed by the Fatty Acid Methyl Ester Purification Kit employs a proprietary reaction technique. Using these kits, the fatty acid methyl esterification/purification process is greatly simplified.
ピクトグラム
Flame
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Flam. Liq. 2
保管分類コード
3 - Flammable liquids
引火点(°F)
-14.8 °F - closed cup
引火点(℃)
-26.0 °C - closed cup
適用法令
毒物及び劇物取締法
キットコンポーネントの情報を参照してください
PRTR
キットコンポーネントの情報を参照してください
消防法
キットコンポーネントの情報を参照してください
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
キットコンポーネントの情報を参照してください
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
キットコンポーネントの情報を参照してください
カルタヘナ法
キットコンポーネントの情報を参照してください
Jan Code
キットコンポーネントの情報を参照してください
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)