analytical standard
CofA
current certificate can be downloaded
包装
ampule of 1 mL
濃度
50 μg/mL in hexane
テクニック
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
フォーマット
multi-component solution
保管温度
2-8°C
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Aquatic Chronic 2 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 Inhalation - STOT SE 3
ターゲットの組織
Central nervous system, Nervous system
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
-7.6 °F - closed cup
引火点(℃)
-22 °C - closed cup
適用法令
PRTR
第一種指定化学物質
消防法
第4類:引火性液体
第一石油類
危険等級II
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
48476:4548173911045
最新バージョンのいずれかを選択してください:
この製品を見ている人はこちらもチェック