Merck
40147-U
Supelco
C8-C40 アルカンキャリブレーションスタンダード
in dichloromethane (varied)
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41116107
NACRES:
NA.24
CofA
current certificate can be downloaded
包装
pkg of 1 mL
濃度
in dichloromethane (varied)
テクニック
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
アプリケーション
petroleum
フォーマット
multi-component solution
保管温度
2-8°C
関連するカテゴリー
アプリケーション
適切な装置技術に関するさらなる情報については製品の分析試験証明書をご参照ください。さらなるサポートについてはテクニカルサービスにご連絡ください。
その他情報
定性的標準物質。 使用前に加温が必要になることがあります。
アナライト
詳細
    Octane 500 μg/mL
    Nonane 500 μg/mL
    Decane 500 μg/mL
    Undecane 500 μg/mL
    Dodecane 500 μg/mL
    Tridecane 500 μg/mL
    Tetradecane 500 μg/mL
    Pentadecane 500 μg/mL
    Hexadecane 500 μg/mL
    Heptadecane 500 μg/mL
    Octadecane 500 μg/mL
    Nonadecane 500 μg/mL
    Pristane 500 μg/mL
    Eicosane 500 μg/mL
    Phytane 500 μg/mL
    Docosane 500 μg/mL
    Tricosane 500 μg/mL
    Tetracosane 500 μg/mL
    Pentacosane 500 μg/mL
    Heneicosane 500 μg/mL
    Hexacosane 500 μg/mL
    Heptacosane 500 μg/mL
    Octacosane 500 μg/mL
    Nonacosane 500 μg/mL
    Triacontane 500 μg/mL
    Hentriacontane 500 μg/mL
    Dotriacontane 500 μg/mL
    Tritriacontane 500 μg/mL
    Tetratriacontane 500 μg/mL
    Pentatriacontane 500 μg/mL
    Hexatriacontane 500 μg/mL
    Heptatriacontane 500 μg/mL
    Octatriacontane 500 μg/mL
    Nonatriacontane
    Tetracontane
    Carbon disulfide 5000 μg/mL
    すべて表示 (36)
ピクトグラム
Health hazardExclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Central nervous system, Peripheral nervous system,Central nervous system,Cardio-vascular system,Eyes
保管分類コード
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK
WGK 2
毒物及び劇物取締法
劇物
PRTR
第一種指定化学物質
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
40147-U:4548173332178
Choose from one of the most recent versions:
試験成績書(COA)
Lot/Batch Number
Don't see the Right Version?
If you require a particular version, you can look up a specific certificate by the Lot or Batch number.
以前この製品を購入いただいたことがある場合
文書ライブラリで、最近購入した製品の文書を検索できます。
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Sarika Gupta et al.
Environmental monitoring and assessment, 189(1), 43-43 (2017-01-01)
Delhi is one of the most polluted cities in the world. The generation of aerosols in the lower atmosphere of the city is mainly due to a large amount of natural dust advection and sizable anthropogenic activities. The compositions of
Jing Nie et al.
Phytomedicine : international journal of phytotherapy and phytopharmacology, 59, 152803-152803 (2019-04-22)
Chrysanthemi Flos (CF), as a popular traditional Chinese medicine (TCM), has five main cultivars in China, namely "Chuju", "Boju", "Gongju", "Huaiju" and "Hangju". Due to their habitats and processing methods, great quality variations occur yet no systematical study has ever
Rafael Mascoloti Spréa et al.
Food & function, 11(2), 1292-1303 (2020-01-31)
Aromatic plants have been used since antiquity as seasoning ingredients to impart unique flavours to foods, and also as folk medicines, and are currently used as a source of several compounds of interest for different industries. Lovage (Levisticum officinale W.J.D.
Zechariah C Harris et al.
Journal of insect physiology, 120, 103991-103991 (2019-12-11)
This study investigated the water balance physiology of Venezillo arizonicus, a land isopod endemic to the Southwest Desert Ecoregion of North America. Evaporative water losses were measured in two ways: gravimetric in dry air, and by perfusing animals with dry
M M Uribe-Flores et al.
Journal of applied microbiology, 127(2), 495-507 (2019-05-12)
The aim of this study was to investigate the dynamic changes in the bacterial structure and potential interactions of an acclimatized marine microbial community during a light crude oil degradation experiment. The bacterial community effectively removed 76·49% of total petroleum