Merck
GC Analysis of FAMEs in B20 Biodiesel (Soy Source) on Omegawax
GC Analysis of FAMEs in B20 Biodiesel (Soy Source) on Omegawax suitable for GC
材料
Standard
製品番号
詳細
価格
Omegawaxカラム試験用ミックス
50 μg/mL in hexane, analytical standard
分析カラム
製品番号
詳細
価格
OmegawaxキャピラリーGCカラム
L × I.D. 30 m × 0.25 mm, df 0.25 μm
CONDITIONS
column
Omegawax 250, 30 m x 0.25 mm I.D., 0.25 μm (24136)
oven
50 °C, 13 °C/min to 270 °C (5 min)
inj. temp.
250 °C
detector
FID, 270 °C
detector
helium, 40 cm/sec
injection
1 μL 100:1 split
liner
4 mm I.D. FocusLiner inlet liner (no taper)
sample
B20 biodiesel (soy source) diluted 1:20 in n-hexane
詳細
法的情報
FocusLiner is a trademark of SGE Analytical Science Pty Ltd.
null