安全性情報
47330-U
Supelco
PCB Congener Mix 1
10 μg/mL each component in isooctane, certified reference material
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
EC Number:
UNSPSCコード:
77101502
NACRES:
NA.24
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。
グレード
certified reference material
品質水準
CofA
current certificate can be downloaded
特徴
standard type calibration
包装
ampule of 10 mL
濃度
10 μg/mL each component in isooctane
テクニック
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
アプリケーション
environmental
フォーマット
multi-component solution
保管温度
2-30°C
アプリケーション
PCB Congener Mix 1 is used as an analytical standard for the post degradation analysis of polychlorinated biphenyls (PCBs) in dry fermented sausages[1] and in meat emulsions of a frankfurter type[2] using gas chromatography-mass spectrometry technique[1] and gas chromatography (GC)-micro electron capture detector (μECD).[2]
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
アナライト
詳細
    2,6-Dichlorobiphenyl
    2,2′,3,4,4′,5,5′-Heptachlorobiphenyl
    2,2′,3,4,4′,5′-Hexachlorobiphenyl
    2,2′,4,4′,5,5′-Hexachlorobiphenyl
    2,2′,5,5′-Tetrachlorobiphenyl
    2,4,4′-Trichlorobiphenyl
ピクトグラム
FlameHealth hazardExclamation markEnvironment
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Central nervous system
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
引火点(°F)
10.4 °F
引火点(℃)
-12 °C
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第一石油類
危険等級II
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
47330-U:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Degradation of PCBs in a frankfurter-type meat emulsion: Effects of a meat starter, its proteins extract and thermal treatments
Lusnic M, et al.
Food And Chemical Toxicology, 50(8), 2643-2647 (2012)
Degradation of PCBs in dry fermented sausages during drying/ripening
Polak LM, et al.
Food Chemistry, 213, 446-250 (2016)