Merck
CRM47791
Supelco
リノール酸メチルエステル混合物
cis/trans, certified reference material, 10 mg/mL in dichloromethane
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
EC Number:
UNSPSCコード:
85151701
NACRES:
NA.24
グレード
certified reference material
TraceCERT®
製品種目
TraceCERT®
形状
liquid
CofA
current certificate can be downloaded
包装
ampule of 1 mL
濃度
10 mg/mL in dichloromethane
テクニック
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
アプリケーション
food and beverages
フォーマット
single component solution
官能基
carboxylic acid
ester
保管温度
-10 to -25°C
詳細
この認証標準物質(CRM)は、ISO 17034およびISO/IEC 17025に準拠して製造および認証されています。このCRMの使用に関する情報は、すべて試験成績書に記載されています。
アプリケーション
CRMは以下の用途に使用されています:
  • 多価不飽和脂肪酸(PUFA)の幾何異性体を分離するガスクロマトグラフィー質量分析(GC-MS)に基づく方法を開発するための、極性の異なる3種類の市販のキャピラリーカラム上における2種類のFAME混合物の保持の検討
  • 生乳サンプル20個と市販乳サンプル中30個のC18脂肪酸を同時に測定するGC-MS法の開発と検証
  • 乳牛の第一胃内のα-リノレン酸の水素化を評価するための、乳サンプル中のC18脂肪酸のGC-MS 分析における脂肪酸メチルエステルピークの同定
  • ヤギ乳の脂肪酸組成に対する生産システムの影響を調査する研究における、ガスクロマトグラフィーと水素炎イオン化検出器(GC-FID)の組み合わせによるヤギ乳サンプル中のメチルエステル化後の脂肪酸の測定
  • 公認分析化学者協会(AOAC)公式メソッド996.06に基づいて脂肪酸組成を決定するための、典型的なインドの既製スナックのGC-FID分析
  • ガスクロマトグラフィーと水素炎イオン化検出器の組み合わせによる、69種類の異なるコールドプレス植物油サンプルの脂肪酸プロファイルの検討
その他情報
適切な計測技術の詳細については、製品の分析証明書をご参照ください。他のサポートについてはテクニカルサービスにご連絡ください。
法的情報
TraceCERT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
アナライト
詳細
    cis-9,cis-12-Octadecadienoic acid methyl ester 10 % (w/w)
    cis-9,trans-12-Octadecadienoic acid methyl ester 20 % (w/w)
    trans-9,cis-12-Octadecadienoic acid methyl ester 20 % (w/w)
    trans-9,12-Octadecadienoic acid methyl ester 50 % (w/w)
ピクトグラム
Health hazardExclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Central nervous system
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 2
PRTR
第一種指定化学物質
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
CRM47791:4548173339771
Choose from one of the most recent versions:
試験成績書(COA)
Lot/Batch Number
Don't see the Right Version?
If you require a particular version, you can look up a specific certificate by the Lot or Batch number.
以前この製品を購入いただいたことがある場合
文書ライブラリで、最近購入した製品の文書を検索できます。
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Daniel Enriquez-Hidalgo et al.
Frontiers in veterinary science, 7, 576944-576944 (2020-12-18)
The winter diet of dairy cows in Mediterranean climate regions is usually a total mixed ration with a base of conserved summer crops such as corn silage and alfalfa hay. However, there is increased labor and financial cost related to
Arkadiusz Szterk et al.
Foods (Basel, Switzerland), 11(8) (2022-04-24)
The study aimed to examine samples of different market original sheep cow and goat cheeses, in respect of the content and profile of FA with special emphasis on health-promoting FA. The content of fatty acids in the examined cheeses was