27181
別名:
40 ml透明バイアル、スクリュートップ、PTFEライナー付きソリッドキャップ、100個
¥38,500
1 of 10
Supelco
27138
バイアル、スクリュートップ、PTFEライナー付き硬質Thermosetキャップ(緑色)付き、組立済み、100本入り
27141
スクリューキャップ、PTFEライナー付きソリッドトップ、100個入り
27184
バイアル、スクリュートップ、透明ガラス製(キャップは付属しません)
23188
EPAバイアル、白色ポリプロピレン製ネジ上部穴キャップ、洗浄済みおよび組立て済み
27161
27186
27152
Sigma-Aldrich
Z115150
Vials, screw top V-Vials® with open-top cap
854190
29320-U
認証ポリプロピレン結合キャップ、セプタム付、100個入り
F217/PTFE cap linerPTFE linerclear glass vialgreen melamine resin cap (solid-top)
closure type green melamine solid-top capclosure type screw top vial
pkg of 100 ea
29 mm × 82 mm
40 mL
thread for 24-400
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
分析化学
最新バージョンのいずれかを選択してください:
It looks like we've run into a problem, but you can still download Certificates of Analysis from our 資料 section.
サポートが必要な場合は、お問い合わせください カスタマーサポート
文書ライブラリで、最近購入した製品の文書を検索できます。
文書ライブラリにアクセスする
1 of 9
27004
27134
27022
穴を開けられるPTFE/シリコーンセプタムとスクリューキャップとの組合せ
27028-U
バイアル、透明ガラス製、スクリュートップ、目盛り付き(バイアルのみ)
27010-U
バイアル、フェノール樹脂製穴開きキャップ付きスクリュートップ、組立済み
27174-U
23193-U
セプタム、褐色PTFE/シリコン
27213
バイアル、ネジ蓋式ポリプロピレンオープントップキャップ、 組立済み、 100個/パッケージ