Merck
27160-U
Supelco
Vials, screw top with solid cap with aluminum liner, preassembled, pkg of 100
volume 15 mL, clear glass vial, O.D. × H 21 mm × 70 mm, thread for 18-400
別名:
PK100 15ML CLEAR VIAL,SCREW TOP,SOLID CAP W/AL LINER
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
100 EA
¥15,200
¥15,200
出荷予定日2025年4月14日
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
100 EA
¥15,200
About This Item
UNSPSCコード:
41122001
NACRES:
NB.11
¥15,200
出荷予定日2025年4月14日
バルクの問い合わせ
物質
aluminum liner
black phenolic solid cap
clear glass vial
特徴
closure type black phenolic solid top cap
closure type screw top vial
包装
pkg of 100 ea
外径 × H
21 mm × 70 mm
容量
15 mL
フィッティング
thread for 18-400
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Vials (volume 15 mL, clear glass, O.D. × H. 21 mm × 70 mm) are suitable basically to inject samples from an autosampler. Autosampler needle pierces through the cap during injection and withdraws the required aliquots of sample from the vials. The threads on the standard vials are 18-400. The phenolic cap is equipped with aluminum liner which can withstand the temperature up to 135° C and is not autoclavable.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)