SU860001
別名:
Clear glass screw top vials
¥11,000
1 of 10
Supelco
27184
バイアル、スクリュートップ、透明ガラス製(キャップは付属しません)
27379
27173
27186
スクリューキャップ、PTFEライナー付きソリッドトップ、100個入り
27057
スクリューキャップ, ポリプロピレン製, 穴開き
23188
EPAバイアル、白色ポリプロピレン製ネジ上部穴キャップ、洗浄済みおよび組立て済み
27187
スクリューキャップ、フェノール樹脂製、穴開き
SU860006
Inter-Seal™結合キャップ(分離不能キャップおよびライナー)
27162
27151
clear glass vial
closure type screw top vial
pkg of 100 ea
27.5 mm × 95 mm
40 mL
thread for 24-400
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
HPLC/GCカラム・溶媒・TLC・クロマト用担体
分析化学
分析用バイアル
最新バージョンのいずれかを選択してください:
It looks like we've run into a problem, but you can still download Certificates of Analysis from our 資料 section.
サポートが必要な場合は、お問い合わせください カスタマーサポート
文書ライブラリで、最近購入した製品の文書を検索できます。
文書ライブラリにアクセスする
1 of 7
27382
バイアル、スクリュートップ、褐色ガラス(キャップは付属しません)
ULTRA100
Certified clean borosilicate glass vials
27185-U
ULTRA06
23189