Merck
Z127418
Sigma-Aldrich
Aldrich® NMR-チューブクリーナー
Model C, joint: ST/NS 24/40, for tubes, 10 mm
別名:
tube cleaner, tube cleaners
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
47131800
NACRES:
SB.32
ジョイント
joint: ST/NS24/40
特徴
for tubes 10 mm
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
NMRチュ-ブの洗浄およびオ-ブン乾燥が不要になります。リザ-バ-に溶媒を入れると、急速吸引により物質が除去され、アセトン洗浄の後、気流により数秒でチュ-ブが乾燥されます。平均洗浄速度は1チュ-ブ/分です。7インチ長チュ-ブにご使用ください。ただし、チュ-ブ クリ-ナ-Z282383およびZ282391は、7または8インチ長チュ-ブにも使えます。逆さにしたNMRチュ-ブの閉端に位置させたPPチュ-ブキャップが、チュ-ブを正しい位置に保持し、システムを密封して効率的に真空状態にします。吸引によりチュ-ブの内部と閉端に対して溶媒を吹き付け、 完全な洗浄を行います。溶媒充填頻度を減らすため、モデルDには100 mL溶媒リザ-バ-が付いています。モデルEにはすりガラスストッパ-が付いています。
法的情報
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC