安全性情報
27053
Supelco
スクリューキャップ, ポリプロピレン製, 穴開き
black polypropylene cap, thread for 13-425, for use with 4 mL vial with 13-425 thread, pkg of 100 ea
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
100 EA
¥3,850
¥3,850
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
100 EA
¥3,850
About This Item
UNSPSCコード:
41122001
¥3,850
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
物質
black polypropylene cap
特徴
autoclavable
closure type black polypropylene hole cap
包装
pkg of 100 ea
パラメーター
135 °C temp. limit
直径× H
16 mm × 9.5 mm
穴径
9 mm
フィッティング
thread for 13-425
適合性
for use with 4 mL vial with 13-425 thread
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
セプタムは付属しません。
アプリケーション
It may be used in HPLC analysis, for quantifying adsorption of the three cationic membrane-active peptides mastoparan X, melittin, and magainin 2.[1]
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Adsorption of cationic peptides to solid surfaces of glass and plastic.
Kristensen, Kasper, Jonas R. Henriksen, and Thomas L. Andresen.
PLoS ONE, 10.5, e0122419-e0122419 (2015)