Merck
27356
Supelco
セプタム、白色PTFE/シリコン
diam. × thickness 11 mm × 0.075 in., for use with 4 mL vial, pkg of 100 ea
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41121821
物質
PTFE/silicone
white silicone body
包装
pkg of 100 ea
パラメーター
250 °C temp. limit
外径
11 mm
直径×厚み
11 mm × 0.075 in.
適合性
for use with 4 mL vial
for use with Screw Top, 13-425
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
Choose from one of the most recent versions:
試験成績書(COA)
Lot/Batch Number
Sorry, we don't have COAs for this product available online at this time.
If you need assistance, please contact カスタマーサポート