安全性情報
27019
Supelco
穴を開けられるPTFE/シリコーンセプタムとスクリューキャップとの組合せ
black polypropylene hole cap, thread for 15-425, PTFE/silicone, septum thickness 1.5 mm, for use with 7 mL vial, pkg of 100 ea
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
100 PKG
¥16,400
¥16,400
出荷可能日2025年4月17日詳細
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
100 PKG
¥16,400
About This Item
UNSPSCコード:
41122001
¥16,400
出荷可能日2025年4月17日詳細
バルクの問い合わせ
物質
PTFE/silicone
black polypropylene hole cap
特徴
closure type black polypropylene hole cap
包装
pkg of 100 ea
セプタム厚
1.5 mm
フィッティング
thread for 15-425
適合性
for use with 7 mL vial
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
アプリケーション
It may also be used in automated solid-phase microextraction-gas chromatography-mass selective detection (AutoSPME-GC-MSD) analyses for the determination of sugar-amino acid reaction mechanisms and production of branched-chain alkyl-substituted pyrazines.[1]
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
An Automated Solid-Phase Microextraction-Gas Chromatography-Mass Selective Detection Approach for the Determination of Sugar-Amino Acid Reaction Mechanisms.
Coleman WM and Lawson SN.
Journal of Chromatographic Science, 37 (10), 383-387 (1999)